Przejdź do
1.04078
Gelatin
powder, EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur., BP, NF
Synonim(y):
Gelatin
Informacje o tej pozycji
Numer CAS:
UNSPSC Code:
12352202
EC Index Number:
232-554-6
MDL number:
Quality Segment
agency
BP, NF, Ph. Eur.
product line
EMPROVE® ESSENTIAL
form
coarse powder, powder
potency
>5000 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
3.8-7.6 (25 °C, 10 g/L in H2O)
application(s)
pharmaceutical
semi-solid formulation
solid formulation
storage temp.
15-25°C
General description
Finding the right excipient that matches your needs as well as regulatory demands can be a complicated challenge in formulation. With our application know-how and regulatory expertise, we support you in every step of development, scale-up, and production.
As part of our Emprove® Program, our raw materials are offered with extensive documentation facilitating compliance of your pharma and biopharma product, full supply chain transparency and risk mitigation. Our SAFC® portfolio of high-quality products for biopharmaceutical and pharmaceutical formulation and production withstands strict quality control procedures and is produced according to applicable cGMP guidelines.
Application
Gelatin is a commonly used ingredient in both food and pharmaceutics. In pharmaceutical application, gelatin has been used primarily for solid oral dosage forms.
Legal Information
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
73865487231.04070
Gelatin powder, EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur., BP, NF
SAFC
1.04078
Gelatin
Gelatin from Porcine skin, pkg of 500 g, suitable for microbiology
Millipore
73865
Gelatin
application(s)
pharmaceutical
semi-solid formulation
solid formulation
application(s)
microbiology
application(s)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
application(s)
microbiology
agency
BP, Ph. Eur., NF
agency
-
agency
tested according to Ph. Eur.
agency
-
form
coarse powder
form
powder
form
powder
form
-
product line
EMPROVE® ESSENTIAL
product line
-
product line
-
product line
-
storage temp.
15-25°C
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
15-25°C
Quality Level
500
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Gelatin
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
nwg
Zgodność z GMP dzięki programowi Emprove®
Przyspiesz kwalifikacje, zachowaj zgodność i oszczędzaj czas dzięki Emprove® Dossiers.
Pobierz Dossiers
Uwaga: zostaniesz przeniesiony do EmproveSuite.com. Twoja nazwa użytkownika i hasło są niezależne od SigmaAldrich.com i mogą się różnić.
Zarejestruj się za darmo i uzyskaj dostęp do Emprove® Dossiers w ciągu kilku minut. Uaktualnij swój plan subskrypcji, aby odblokować zaawansowaną i spersonalizowaną zawartość w Emprove® Suite.
Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Odwiedź stronę pomocy programu Emprove®..
Masz już ten produkt?
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
104078902904022536938561
104078100004022536047218