Przejdź do
48723
Gelatin
tested according to Ph. Eur.
Synonim(y):
Gelatina
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
500 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
351,00 zł
1 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
598,00 zł
448,50 zł
Informacje o tej pozycji
Numer CAS:
UNSPSC Code:
12352201
EC Number:
232-554-6
NACRES:
NA.21
MDL number:
351,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
agency
tested according to Ph. Eur.
Quality Segment
form
powder
application(s)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
Other Notes
Sales restrictions may apply
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
738651.04070G1393
Gelatin from Porcine skin, pkg of 500 g, suitable for microbiology
Millipore
73865
Gelatin
form
powder
form
powder
form
-
form
solution
application(s)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
application(s)
microbiology
application(s)
microbiology
application(s)
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
agency
tested according to Ph. Eur.
agency
-
agency
-
agency
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Gelatin
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–3 of 3 Questions  
  1. Is this gelatine A or B?
    1 answer
    1. While the specific Type has not been identified, this material is prepared by Alkaline Hydrolysis. This method of manufacturing typically leads to Type B Gelatin.
      Helpful?
  2. May I know the source of this gelatin?
    1 answer
    1. The source information for this product is located on the lot-specific Certificate of Origin. Please navigate to the ‘DOCUMENTATION’ section of the Product Detail Page to access a Certificate under the ‘Certificate of Origin’ tab: https://www.sigmaaldrich.com/product/sial/48723#product-documentation
      Helpful?
  3. What is the molecular weight of this gelatin?
    1 answer
    1. The molecular weight is not determined for this product. However, historical data suggests that it is approximately 100-120 kDa.