Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
Quality Level
assay
≥99.0% (HPLC)
form
solid
autoignition temp.
360 °C
pH
5-6 (20 °C, 100 g/L in H2O)
mp
100-104 °C (decomposition)
solubility
790 g/L (OECD Test Guideline 105)
density
1.59 g/cm3 at 20 °C (OECD Test Guideline 109)
bulk density
700‑800 kg/m3
storage temp.
15-25°C
SMILES string
O[C@H]([C@H](O)CO)[C@H](O)C(=O)CO
InChI
1S/C6H12O6/c7-1-3(9)5(11)6(12)4(10)2-8/h3,5-9,11-12H,1-2H2/t3-,5-,6-/m1/s1
InChI key
BJHIKXHVCXFQLS-UYFOZJQFSA-N
Analysis Note
Tożsamość (spektrum IR): zgodna
Spec. rotacja (α 20/D; 10 %; woda; calc. na bezwodnej substancji): -93.5 - -91.0 °
Metale ciężkie (jako Pb): ≤ 0.001 %
Glukoza (HPLC): ≤ 0.5 %
Woda: ≤ 0.5 %
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥99.0% (HPLC) | assay - | assay - | assay ≥99.0% (HPLC) |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 500 | Quality Level 200 |
| solubility 790 g/L (OECD Test Guideline 105) | solubility 790 g/L (OECD Test Guideline 105) | solubility 790 g/L (OECD Test Guideline 105) | solubility H2O: 0.1 g/mL, clear, colorless |
| form solid | form solid | form solid | form powder |
| storage temp. 15-25°C | storage temp. 15-25°C | storage temp. 15-25°C | storage temp. - |
| mp 100-104 °C (decomposition) | mp 100-104 °C (decomposition) | mp 100-104 °C (decomposition) | mp 119-122 °C (dec.) (lit.) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under D(-)-Fruktoza
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 1040071000 | 04022536046334 |
| 1040070250 | 04022536046327 |