Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 25 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 3490,00 zł | |
| 21 x 25 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 96 910,00 zł |
Informacje o tej pozycji
3490,00 zł
Quality Level
agency
BP, Ph. Eur., USP
reg. compliance
FCC
description
EMPROVE® ESSENTIAL Ph Eur,BP,USP,FCC
product line
EMPROVE® ESSENTIAL
form
solid
autoignition temp.
360 °C
pH
5-6 (20 °C, 100 g/L in H2O)
mp
100-104 °C (decomposition)
solubility
790 g/L (OECD Test Guideline 105)
density
1.59 g/cm3 at 20 °C (OECD Test Guideline 109)
application(s)
liquid formulation
pharmaceutical
solid formulation
storage temp.
15-25°C
SMILES string
O[C@H]([C@H](O)CO)[C@H](O)C(=O)CO
InChI
1S/C6H12O6/c7-1-3(9)5(11)6(12)4(10)2-8/h3,5-9,11-12H,1-2H2/t3-,5-,6-/m1/s1
InChI key
BJHIKXHVCXFQLS-UYFOZJQFSA-N
General description
As part of our EMPROVE® Program, our raw materials are offered with extensive documentation facilitating compliance of your pharma and biopharma product, full supply chain transparency and risk mitigation. Our SAFC® portfolio of high-quality products for biopharmaceutical and pharmaceutical formulation and production withstands strict quality control procedures and is produced according to applicable cGMP guidelines.
Application
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| application(s) liquid formulation | application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) cleaning products | application(s) microbiology |
| agency BP, USP, Ph. Eur. | agency USP/NF, meets USP testing specifications | agency - | agency - |
| form solid | form crystalline | form - | form solid |
| product line EMPROVE® ESSENTIAL | product line - | product line - | product line - |
| density 1.59 g/cm3 at 20 °C (OECD Test Guideline 109) | density - | density - | density 1.59 g/cm3 at 20 °C (OECD Test Guideline 109) |
| solubility 790 g/L (OECD Test Guideline 105) | solubility water: 790 g/L at 20 °C | solubility - | solubility 790 g/L (OECD Test Guideline 105) |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Zgodność z GMP dzięki programowi Emprove®
Przyspiesz kwalifikacje, zachowaj zgodność i oszczędzaj czas dzięki Emprove® Dossiers.
Uwaga: zostaniesz przeniesiony do EmproveSuite.com. Twoja nazwa użytkownika i hasło są niezależne od SigmaAldrich.com i mogą się różnić.
Zarejestruj się za darmo i uzyskaj dostęp do Emprove® Dossiers w ciągu kilku minut. Uaktualnij swój plan subskrypcji, aby odblokować zaawansowaną i spersonalizowaną zawartość w Emprove® Suite.
Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Odwiedź stronę pomocy programu Emprove®..
Masz już ten produkt?
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 1053219029 | 04022536928432 |
| 1053219525 | 04022536928449 |