Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 1 L | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 194,00 zł | |
| 2.5 L | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 361,00 zł | |
| 25 L | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1910,00 zł | |
| 200 L | |||
| 950 L | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 36 020,00 zł |
Informacje o tej pozycji
194,00 zł
description
stabilized with about 10% methanol Ph Eur,BP,USP
Quality Level
product line
EMPROVE® EVOLVE
form
liquid
autoignition temp.
300 °C (Formaldehyde)
expl. lim.
7-73 % (v/v) Formaldehyde()
concentration
36.5-38% (iodometric), 37%
pH
2.8-4.0 (20 °C in H2O)
bp
93-96 °C/1013 hPa
mp
<-15 °C
transition temp
flash point 62 °C (Formaldehyde)
density
1.09 g/cm3 at 20 °C
application(s)
histology
pharma/biopharma processes
pharmaceutical
storage temp.
15-25°C
General description
Application
Other Notes
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| form liquid | form liquid | form liquid | form solid |
| concentration 36.5-38% (iodometric), 37% | concentration 4% | concentration 35% | concentration - |
| application(s) histology | application(s) pharma/biopharma processes | application(s) pharma/biopharma processes | application(s) pharma/biopharma processes |
| product line EMPROVE® EVOLVE | product line - | product line - | product line - |
| autoignition temp. 300 °C (Formaldehyde) | autoignition temp. 170 °C | autoignition temp. - | autoignition temp. - |
| expl. lim. 7-73 % (v/v) Formaldehyde() | expl. lim. 1.7-36 % (v/v) | expl. lim. - | expl. lim. - |
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT SE 1 - STOT SE 3
target_organs
Eyes,Central nervous system, Respiratory system
Klasa składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
143.6 °F - closed cup
flash_point_c
62 °C - closed cup
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
50-00-0 + 67-56-1
Zgodność z GMP dzięki programowi Emprove®
Przyspiesz kwalifikacje, zachowaj zgodność i oszczędzaj czas dzięki Emprove® Dossiers.
Uwaga: zostaniesz przeniesiony do EmproveSuite.com. Twoja nazwa użytkownika i hasło są niezależne od SigmaAldrich.com i mogą się różnić.
Zarejestruj się za darmo i uzyskaj dostęp do Emprove® Dossiers w ciągu kilku minut. Uaktualnij swój plan subskrypcji, aby odblokować zaawansowaną i spersonalizowaną zawartość w Emprove® Suite.
Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Odwiedź stronę pomocy programu Emprove®..
Masz już ten produkt?
Powiązane treści
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 1040029025 | 04022536046136 |
| 1040021000 | 04022536046099 |
| 1040029200 | 04054839557439 |
| 1040029950 | 04022536900926 |
| 1040022500 | 04022536046112 |