Przejdź do
1.05056
Potassium disulfite
E 224
Synonim(y):
Potassium disulfite, Potassium metabisulfite, Potassium pyrosulfite
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
5 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1760,00 zł
25 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
11 450,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
K2O5S2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
222.32
UNSPSC Code:
12352302
E Number:
E224
EC Index Number:
240-795-3
MDL number:
1760,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Level
form
solid
pH
3.0-4.5 (20 °C, 50 g/L in H2O)
mp
150 °C (decomposition)
application(s)
pharma/biopharma processes
storage temp.
15-25°C
SMILES string
[K+].[K+].[S](=O)(=O)([S](=O)[O-])[O-]
InChI
1S/2K.H2O5S2/c;;1-6(2)7(3,4)5/h;;(H,1,2)(H,3,4,5)/q2*+1;/p-2
InChI key
RWPGFSMJFRPDDP-UHFFFAOYSA-L
General description
We offer a range of high quality critical raw materials plus the documentation and expertise to help our customers meet stringent regulatory requirements. Our SAFC® portfolio of high-quality products withstands strict quality control procedures.
Application
Potassium disulfite shows preservative and antioxidant properties. Potassium disulfite E224 is suitable for use in pharmaceutical processes and as food additive.
Legal Information
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
557776050860508
application(s)
pharma/biopharma processes
application(s)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
application(s)
-
application(s)
-
form
solid
form
-
form
-
form
-
mp
150 °C (decomposition)
mp
-
mp
-
mp
-
Quality Level
400
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
pH
3.0-4.5 (20 °C, 50 g/L in H2O)
pH
-
pH
2.5-4.5 (25 °C, 0.1 M in H2O)
pH
2.5-4.5 (25 °C, 0.1 M in H2O)
storage temp.
15-25°C
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
pictograms
Corrosion
signalword
Danger
supp_hazards
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Zgodność z GMP dzięki programowi Emprove®
Przyspiesz kwalifikacje, zachowaj zgodność i oszczędzaj czas dzięki Emprove® Dossiers.
Pobierz Dossiers
Uwaga: zostaniesz przeniesiony do EmproveSuite.com. Twoja nazwa użytkownika i hasło są niezależne od SigmaAldrich.com i mogą się różnić.
Zarejestruj się za darmo i uzyskaj dostęp do Emprove® Dossiers w ciągu kilku minut. Uaktualnij swój plan subskrypcji, aby odblokować zaawansowaną i spersonalizowaną zawartość w Emprove® Suite.
Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Odwiedź stronę pomocy programu Emprove®..
Masz już ten produkt?
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
105056500004022536060033
105056902904022536946122