Przejdź do
1.08600
Hydrogen peroxide
35%
Synonim(y):
Hydrogen peroxide solution, Perhydrol
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
128,00 zł
2.5 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
229,00 zł
25 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1270,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
H2O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
34.01
UNSPSC Code:
12352304
Beilstein/REAXYS Number:
3587191
MDL number:
128,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówieniePoproś o próbkę
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
vapor pressure
20 hPa ( 20 °C), 23.3 mmHg ( 30 °C)
form
liquid
concentration
35%
pH
2-4 (20 °C in H2O)
bp
110 °C/1013 hPa
mp
-24 °C
density
1.13 g/cm3 at 20 °C
application(s)
pharma/biopharma processes
storage temp.
2-30°C
SMILES string
OO
InChI
1S/H2O2/c1-2/h1-2H
InChI key
MHAJPDPJQMAIIY-UHFFFAOYSA-N
General description
We offer a range of high quality critical raw materials plus the documentation and expertise to help our customers meet stringent regulatory requirements. Our SAFC® portfolio of high-quality products withstands strict quality control procedures.
Application
Hydrogen peroxide is commonly used as preservative in pharmaceutical formulations due to its potent and broad-spectrum antimicrobial effects.
Legal Information
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
10859718304386790M
description
35%
description
30%, stabilized, EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur., BP, USP
description
34.5-36.5%
description
-
form
liquid
form
liquid
form
-
form
liquid
concentration
35%
concentration
30%
concentration
-
concentration
-
application(s)
pharma/biopharma processes
application(s)
liquid formulation
pharma/biopharma processes
pharmaceutical
semi-solid formulation
application(s)
-
application(s)
cell analysis
pH
2-4 (20 °C in H2O)
pH
2-4 (20 °C in H2O)
pH
-
pH
2-4 (20 °C)
mp
-24 °C
mp
-26 °C
mp
-
mp
-
Quality Level
400
Quality Level
500
Quality Level
200
Quality Level
100
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Hydrogen peroxide
pictograms
CorrosionExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
6484-52-2
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)