Przejdź do
1.03858
® plus Agar z eozyną i błękitem metylenowym
acc. HOLT-HARRIS and TEAGUE; For the isolation and differentiation of E. coli and other gram-negative bacteria
Synonim(y):
EMB agar, Holt-Harris & Teague (HHT) EMB agar, Eosin Methylene Blue Lactose Sucrose agar
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
500 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
840,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.74
UNSPSC Code:
41106213
840,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Więcej informacji
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
form
powder
storage condition
dry media
technique(s)
microbiological culture: suitable
pH
7.1±0.2 (25 °C)
application(s)
food and beverages
pharmaceutical
storage temp.
15-25°C
suitability
selective for coliforms: Citrobacter spp., selective for enterobacteriaceae (Genus: Proteus Vulgaris)
General description
GranuCult® plus EMB Agar wg HOLT-HARRIS i TEAGUE to nisko selektywne i różnicujące podłoże zawierające laktozę i sacharozę oraz dwa barwniki wskaźnikowe, eozynę i błękit metylenowy. Zastosowanie tych dwóch wskaźników pozwala na rozróżnienie kolonii organizmów fermentujących laktozę i/lub sacharozę od organizmów niefermentujących. Sacharoza jest uwzględniona, ponieważ niektóre mikroorganizmy z grupy coli fermentują sacharozę łatwiej niż laktozę. Ten preparat nie rozróżnia wykorzystania węglowodanów (laktozy lub sacharozy).
Peptony dostarczają azotu, minerałów i aminokwasów, a laktoza i sacharoza są źródłem węgla. Fosforan dwupotasowy działa jako bufor, podczas gdy żółtawa eozyna (Eosin Y) i błękit metylenowy służą jako wskaźniki różnicowe i inhibitory. Agar jest czynnikiem zestalającym.
Bakterie z grupy coli wytwarzają niebiesko-czarne kolonie z powodu przyłączenia kompleksu barwnika eozyny i błękitu metylenowego, gdy pH spada. Kolonie Escherichia coli mogą wykazywać charakterystyczny zielony metaliczny połysk z powodu szybkiej fermentacji laktozy. Bakterie niefermentujące laktozy i sacharozy (jak większość Salmonella i Shigella) będą tworzyć bezbarwne lub przezroczyste kolonie w kolorze bursztynu, ale niektóre szczepy Salmonella i Shigella mogą nie rosnąć na tym podłożu. Niektóre bakterie Gram-dodatnie i drożdże mogą rosnąć na tym podłożu i zwykle tworzą kolonie punktowe.
Application
GranuCult® plus Eosin Methylene Blue Agar to nisko selektywny agar różnicowy stosowany do identyfikacji bakterii z grupy coli, zwłaszcza E. coli. Odróżnia bakterie fermentujące laktozę od bakterii niefermentujących laktozy. Jest często używanym podłożem do testowania zdatności wody do picia metodą MPN.
Features and Benefits
  • Bezpieczny i zrównoważony dzięki zmniejszonemu ryzyku związanemu z wdychaniem drobnego pyłu i substancji toksycznych, co skutkuje bezpieczniejszym środowiskiem pracy.
  • Doskonała zwilżalność, rozpuszczalność i sypkość
  • Wygodny, z minimalną separacją składników i zbrylaniem, nawet w ciepłych lub wilgotnych warunkach
  • Wysoka powtarzalność między partiami
  • Wydłużony okres trwałości do pięciu lat
  • Duża liczba szczepów testowych przekraczająca wszystkie wymagania regulacyjne
  • Technologia granulacji umożliwiająca dodawanie wielu suplementów, bez konieczności dodawania ich oddzielnie
Legal Information
GRANUCULT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
NutriSelect is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
W zależności od potrzeb oferujemy dwa rodzaje pożywek: najwyższej jakości granulowane pożywki GranuCult® oraz ekonomiczne sproszkowane pożywki NutriSelect®. Oznaczenia basic, plus lub prime są dodawane w celu wskazania poziomu kontroli jakości, od podstawowej kontroli jakości do standardowej QC plus do prime dla pełnej zgodności z przepisami.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
1.038571.052671.00215
suitability
selective for coliforms: Citrobacter spp., selective for enterobacteriaceae (Genus: Proteus Vulgaris)
suitability
selective and differential for enterobacteriaceae
suitability
Bacillus cereus
suitability
selective and differential for Salmonella spp., selective and differential for Shigella spp.
technique(s)
microbiological culture: suitable
technique(s)
microbiological culture: suitable
technique(s)
microbiological culture: suitable
technique(s)
microbiological culture: suitable
form
powder
form
powder
form
granular
form
granular
application(s)
food and beverages
pharmaceutical
application(s)
food and beverages
pharmaceutical
application(s)
food and beverages
microbiology
application(s)
clinical
food and beverages
industrial qc
microbiology
pharmaceutical
pH
7.1±0.2 (25 °C)
pH
7.1±0.2 (25 °C)
pH
7.0-7.4 (25 °C, 43 g/L in H2O, after autoclaving)
pH
7.5-7.9 (25 °C, 75 g/L in H2O)
storage temp.
15-25°C
storage temp.
15-25°C
storage temp.
15-25°C
storage temp.
15-25°C
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Skin Sens. 1
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
103858050004061841785859