Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 500 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1050,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1050,00 zł
Quality Level
form
powder
technique(s)
microbiological culture: suitable
application(s)
food and beverages
pharmaceutical
suitability
nonselective for enterobacteriaceae
General description
Kolonie Proteus, Morganella, Rettgerella i Providencia są jednak otoczone ciemnobrązowymi strefami, które występują, ponieważ gatunki te działają na fenyloalaninę peptonu w celu wytworzenia fenylopirogronianu, który tworzy kompleks żelaza z jonami żelaza(III).
Zawartość sacharozy w podłożu pozwala na odróżnienie słabo laktozo-dodatnich lub laktozo-ujemnych, sacharozo-dodatnich gatunków od sacharozo- i laktozo-ujemnych Enterobacteriaceae.
Dezoksycholan w znacznym stopniu hamuje wzrost bakterii Gram-dodatnich i zapobiega rojeniu się gatunków Proteus. Pożywka ta zapewnia bogatą bazę odżywczą i zawiera stosunkowo niskie stężenie inhibitora deoksycholanu. Właściwości te pozwalają na wzrost nawet wybrednych szczepów Salmonella i Shigella. Powstałe kolonie są znacznie większe niż te znalezione na innych selektywnych podłożach hodowlanych. Proteus, Morganella, Rettgerella i Providencia mogą być odróżnione od Salmonelli.
Neutral Red jest wskaźnikiem pH, a agar jest środkiem zestalającym. .
Application
Other Notes
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| form powder | form granular | form powder | form powder |
| technique(s) microbiological culture: suitable | technique(s) microbiological culture: suitable | technique(s) microbiological culture: suitable | technique(s) microbiological culture: suitable |
| suitability nonselective for enterobacteriaceae | suitability Salmonella spp. | suitability selective for Salmonella spp. | suitability selective and differential for Salmonella Shigella |
| application(s) food and beverages | application(s) food and beverages, microbiology | application(s) food and beverages | application(s) food and beverages |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
Powiązane treści
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 1038670500 | 04061841777748 |