Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
500 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 642,00 zł |
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.74
UNSPSC Code:
41106213
Manufacturer/tradename:
GranuCult® prime
Agency:
APHA, ISO 19250, USDA-FSIS, according to ISO 6579
Ph:
7.2-7.6 (25 °C, 55 g/L in H2O)
Form:
granular
Suitability:
Salmonella spp.
Application(s):
food and beverages
microbiology
microbiology
642,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
agency
APHA, ISO 19250, USDA-FSIS, according to ISO 6579
sterility
non-sterile
form
granular
packaging
pkg of 500 g
manufacturer/tradename
GranuCult® prime
technique(s)
microbiological culture: suitable
pH
7.2-7.6 (25 °C, 55 g/L in H2O)
solubility
55 g/L
application(s)
food and beverages
microbiology
storage temp.
15-25°C
suitability
Salmonella spp.
General description
Podłoże agarowe GranuCult® Xylose Lysine Deoxycholate jest przeznaczone do izolacji i różnicowania patogennych bakterii z rodziny Enterobacteriaceae, w szczególności gatunków Shigella i Salmonella . Degradacja ksylozy, laktozy i sacharozy do kwasu powoduje zmianę koloru czerwieni fenolowej na żółty. Produkcja siarkowodoru jest wskazywana przez tiosiarczan i sól żelaza (III), które reagują tworząc osad czarnego siarczku żelaza w koloniach. Bakterie, które dekarboksylują lizynę do kadaweryny, można rozpoznać po pojawieniu się fioletowego zabarwienia wokół kolonii z powodu wzrostu pH. Reakcje te mogą przebiegać jednocześnie lub sukcesywnie, powodując, że wskaźnik pH wykazuje różne odcienie koloru lub może zmienić kolor z żółtego na czerwony po dłuższej inkubacji. Podłoże hodowlane jest umiarkowanie selektywne, więc wzrost niepożądanych organizmów jest tłumiony, podczas gdy poszukiwane bakterie można wstępnie pogrupować, odczytując efekt netto dysymilacji węglowodanów, dekarboksylacji lizyny i tworzenia siarkowodoru prowadzącego do czarnych kolonii. Agar jest środkiem zestalającym.
Application
Agar GranuCult® Xylose Lysine Deoxycholate jest odpowiedni do izolacji i różnicowania patogennych Enterobacteriaceae, zwłaszcza gatunków Shigella i Salmonella z żywności i paszy dla zwierząt, wody i innych materiałów.
Analysis Note
Wygląd (klarowność): klarowny do lekko opalizującego
Wygląd (kolor): czerwony
Wartość pH (25 °C): 7,2 - 7,6
Test promocji wzrostu zgodnie z aktualną wersją normy DIN EN ISO 11133.
Inokulum na podłożu referencyjnym (Salmonella typhimurium ATCC 14028 (WDCM 00031)):
Inokulum na podłożu referencyjnym (Salmonella enteritidis ATCC 13076 (WDCM 00030)):
Liczba kolonii (Salmonella typhimurium ATCC 14028 (WDCM 00031)):
Liczba kolonii (Salmonella enteritidis ATCC 13076 (WDCM 00030)):
Odzysk na podłożu testowym (Salmonella typhimurium ATCC 14028 (WDCM 00031)): ≥ 50%
Odzysk na podłożu testowym (Salmonella enteritidis ATCC 13076 (WDCM 00030)): ≥ 50%
Wzrost (Escherichia coli ATCC 25922 (WDCM 00013)): Wzrost lub częściowe zahamowanie
Wzrost (Escherichia coli ATCC 8739 (WDCM 00012)): Wzrost lub częściowe zahamowanie
Wzrost (Enterococcus faecalis ATCC 29212 (WDCM 00087)): całkowite zahamowanie
Wzrost (Enterococcus faecalis ATCC 19433 (WDCM 00009)): całkowite zahamowanie
Kolonie (Salmonella typhimurium ATCC 14028 (WDCM 00031)): Kolonie z czarnym środkiem
Kolonie (Salmonella enteritidis ATCC 13076 (WDCM 00030)): Kolonie z czarnym środkiem
Kolonie (Escherichia coli ATCC 25922 (WDCM 00013)): Żółte kolonie
Kolonie (Escherichia coli ATCC 8739 (WDCM 00012)): Żółte kolonie
Inkubacja: 24 ± 3 godziny w temperaturze 37 ± 1 °C
Stopień odzysku 50% odpowiada wartości produktywności 0,5.
Wskazana liczba kolonii wynika z sumy potrójnego oznaczenia.
Podłoże referencyjne: Tryptic Soy Agar
Wygląd (kolor): czerwony
Wartość pH (25 °C): 7,2 - 7,6
Test promocji wzrostu zgodnie z aktualną wersją normy DIN EN ISO 11133.
Inokulum na podłożu referencyjnym (Salmonella typhimurium ATCC 14028 (WDCM 00031)):
Inokulum na podłożu referencyjnym (Salmonella enteritidis ATCC 13076 (WDCM 00030)):
Liczba kolonii (Salmonella typhimurium ATCC 14028 (WDCM 00031)):
Liczba kolonii (Salmonella enteritidis ATCC 13076 (WDCM 00030)):
Odzysk na podłożu testowym (Salmonella typhimurium ATCC 14028 (WDCM 00031)): ≥ 50%
Odzysk na podłożu testowym (Salmonella enteritidis ATCC 13076 (WDCM 00030)): ≥ 50%
Wzrost (Escherichia coli ATCC 25922 (WDCM 00013)): Wzrost lub częściowe zahamowanie
Wzrost (Escherichia coli ATCC 8739 (WDCM 00012)): Wzrost lub częściowe zahamowanie
Wzrost (Enterococcus faecalis ATCC 29212 (WDCM 00087)): całkowite zahamowanie
Wzrost (Enterococcus faecalis ATCC 19433 (WDCM 00009)): całkowite zahamowanie
Kolonie (Salmonella typhimurium ATCC 14028 (WDCM 00031)): Kolonie z czarnym środkiem
Kolonie (Salmonella enteritidis ATCC 13076 (WDCM 00030)): Kolonie z czarnym środkiem
Kolonie (Escherichia coli ATCC 25922 (WDCM 00013)): Żółte kolonie
Kolonie (Escherichia coli ATCC 8739 (WDCM 00012)): Żółte kolonie
Inkubacja: 24 ± 3 godziny w temperaturze 37 ± 1 °C
Stopień odzysku 50% odpowiada wartości produktywności 0,5.
Wskazana liczba kolonii wynika z sumy potrójnego oznaczenia.
Podłoże referencyjne: Tryptic Soy Agar
Legal Information
GRANUCULT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
NutriSelect is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
W zależności od potrzeb oferujemy dwa rodzaje pożywek: najwyższej jakości granulowane pożywki GranuCult® oraz ekonomiczne sproszkowane pożywki NutriSelect®. Oznaczenia basic, plus lub prime są dodawane w celu wskazania poziomu kontroli jakości, od podstawowej kontroli jakości do standardowej QC plus do prime dla pełnej zgodności z przepisami.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1