Przejdź do
58458
Waters® Fittings
size 1/16 in., pkg of 5 ea
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
5 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
819,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41115700
NACRES:
NB.21
819,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
description
nuts and ferrules (5 ea)
packaging
pkg of 5 ea
size
1/16 in.
General description
The Waters® Fittings are used for connecting most HPLC columns to a 1/16 in. tubing system.
Other Notes
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Legal Information
Waters is a registered trademark of Waters
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
58289Z22725057691
Waters® Union size 1/16 in., stainless steel
58289
Waters® Union
description
size 1/16 in., pkg of 5 ea
description
size 1/16 in., stainless steel
description
One-piece fingertight, pkg of 5 ea
description
Short fitting set, 1/16 in. tubing
size
1/16 in.
size
1/16 in.
size
-
size
-
description
nuts and ferrules (5 ea)
description
-
description
-
description
-
packaging
pkg of 5 ea
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 5 ea
packaging
pkg of 5 ea
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
  1. Hallo, würde diese Verschraubung in den 1/8"-NPTF des Hochdruck-Filterhalters, 25 mm, Edelstahl (XX4502500) passen?
    1 answer
    1. These fittings are manufactured with UNF 10-32 thread dimensions and are intended for use with 1/16 inch outer diameter tubing to form a connection with most common HPLC columns. The fittings are not compatible with the 1/8 inch NPTF inlet and outlet of Catalog No. XX4502500.