Przejdź do
1.03803
Saszetka ze środkiem osuszającym 3 g
silica gel with humidity indicator (orange gel) sachet: 4 x 7 cm
Synonim(y):
Worek osuszający, worek pochłaniający wilgoć
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
100 units
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
569,00 zł
1000 units
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
8070,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.51
UNSPSC Code:
41123003
569,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Level
form
granular
loss
≤10% loss on drying, 140°C, 3 h
capacity
250 g/kg water absorbing capacity(20 °C)
mp
>1000 °C
storage temp.
2-30°C
Analysis Note
Zdolność absorpcji wody (24 h, wilgotność względna 80%): ≥ 20%
Strata przy suszeniu (140°C, 3 h): ≤ 10%
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
1.038041.0380622837
form
granular
form
granular
form
granular
form
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
-
loss
≤10% loss on drying, 140°C, 3 h
loss
≤10% loss on drying, 140°C, 3 h
loss
≤10% loss on drying, 140°C, 3 h
loss
-
mp
>1000 °C
mp
>1000 °C
mp
>1000 °C
mp
-
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
no temp limit
storage temp.
-
capacity
250 g/kg water absorbing capacity(20 °C)
capacity
250 g/kg water absorbing capacity(20 °C)
capacity
250 g/kg water absorbing capacity(20 °C)
capacity
-
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
103803000104022536779409
103803000204022536779416
Questions
  1. is Silica in these bags.1038030001
    1 answer
    1. Yes, this product consists of 100 or 1000 4 x 7 cm bags of granular silica.