Przejdź do
1.03804
Saszetka ze środkiem osuszającym 10 g
silica gel with humidity indicator (orangegel) sachet: 7 x 9 cm
Synonim(y):
Worek osuszający, worek pochłaniający wilgoć
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
50 units
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
573,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.51
UNSPSC Code:
41123003
573,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Level
form
granular
loss
≤10% loss on drying, 140°C, 3 h
matrix
Silica gel base material
capacity
250 g/kg water absorbing capacity(20 °C)
mp
>1000 °C
storage temp.
2-30°C
Analysis Note
Zdolność absorpcji wody (24 h, wilgotność względna 80%): ≥ 20%
Strata przy suszeniu (140°C, 3 h): ≤ 10%
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
1.038031.038061.03805
form
granular
form
granular
form
granular
form
granular
matrix
Silica gel base material
matrix
-
matrix
silica base material
matrix
Silica gel base material
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
loss
≤10% loss on drying, 140°C, 3 h
loss
≤10% loss on drying, 140°C, 3 h
loss
≤10% loss on drying, 140°C, 3 h
loss
≤10% loss on drying, 140°C, 3 h
mp
>1000 °C
mp
>1000 °C
mp
>1000 °C
mp
>1000 °C
capacity
250 g/kg water absorbing capacity(20 °C)
capacity
250 g/kg water absorbing capacity(20 °C)
capacity
250 g/kg water absorbing capacity(20 °C)
capacity
250 g/kg water absorbing capacity(20 °C)
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
103804000104022536863337