Przejdź do
22837
Desiccant Cartridge
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2040,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41112500
NACRES:
SB.54
2040,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
manufacturer/tradename
Parker Hannifin Corp. 1647727
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable using :Suitable
Application
Desiccant cartridge may be incorporated in a reactor flow system to remove the water accumulated during conversion of benzyl alcohol to benzaldehyde.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
CDEXP0LUV1613021CDFC410F2
description
-
description
For Milli-Q® Plus systems.
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
description
(4 x 10 in.) Pretreatment of water with high chlorine (> 3 ppm), for optimal protection of reverse osmosis (RO) membranes.
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable using :Suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
-
manufacturer/tradename
Parker Hannifin Corp. 1647727
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
-
signalword
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Repr. 1B - Skin Corr. 1B
Klasa składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
7646-79-9
CAS No.
7646-79-9
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)