Przejdź do
1.03792
Sześciowodny siarczan żelaza(II) amonu
for analysis EMSURE® ISO
Synonim(y):
Ammonium iron(II) sulfate hexahydrate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
500 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
852,00 zł
1 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1310,00 zł
5 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
4590,00 zł
50 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
11 050,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
H8FeN2O8S2 · 6H2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
392.14
UNSPSC Code:
12352302
EC Index Number:
233-151-8
NACRES:
NA.21
MDL number:
Assay:
99.0-101.5% (manganometric)
Form:
solid
Solubility:
269 g/L
852,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Packaging: HDPE bottle
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
agency
reag. ISO
Quality Level
product line
EMSURE®
assay
99.0-101.5% (manganometric)
form
solid
potency
3250 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
3.0-5.0 (25 °C, 5% in water)
mp
39-41 °C (decomposition)
solubility
269 g/L
density
1.86 g/cm3 at 20 °C
bulk density
900 kg/m3
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.001%, phosphate (PO43-): ≤0.002%
cation traces
Ca: ≤0.002%, Cu: ≤0.002%, Fe3+: ≤0.02%, K: ≤0.01%, Mg: ≤0.01%, Mn: ≤0.05%, Na: ≤0.01%, Pb: ≤0.001%, Zn: ≤0.003%
storage temp.
15-25°C
SMILES string
[Fe+3].[S](=O)(=O)([O-])[O-].[S](=O)(=O)([O-])[O-].[N+H4].[N+H4].O.O.O.O.O.O
InChI
1S/Fe.2H3N.2H2O4S.6H2O/c;;;2*1-5(2,3)4;;;;;;/h;2*1H3;2*(H2,1,2,3,4);6*1H2/q+3;;;;;;;;;;/p-2
InChI key
SHHFGSWBFZVUNE-UHFFFAOYSA-L
Application
  • Zielona i wydajna synteza bis(indolilo)metanów za pomocą wody z wykorzystaniem siarczanu amonu żelaza(II)...: Niniejsze badania podkreślają zastosowanie heksahydratu siarczanu żelaza(II) amonu w zielonej syntezie bis(indolilo)metanów. Badanie demonstruje wydajność i przyjazność dla środowiska związku w katalizowaniu reakcji w wodzie, oferując zrównoważoną alternatywę w syntezie organicznej (Letters in Organic Chemistry, 2020).
  • Oznaczanie żelazomanganu i żelazokrzemu metodą miareczkowania siarczanem żelazawym amonu i ICP...: W artykule omówiono analityczne metody oznaczania ferromanganu i żelazokrzemu z wykorzystaniem miareczkowania siarczanem amonu(II) żelaza(II) i plazmy sprzężonej indukcyjnie (ICP). Badanie podkreśla rolę tego związku w precyzyjnej analizie ilościowej w procesach metalurgicznych (Modern Analytical Chemistry Research, 2020).
Analysis Note
Test (manganometryczny): 99,0 - 101,5 %
Wartość pH (5 %; woda): 3,0 - 5,0
Chlorek (Cl): ≤ 0,001 %
Fosforan (PO₄): ≤ 0,002 %
Żelazo(III)-sole (Fe³⁺): ≤ 0,02 %
Ca (Wapń): ≤ 0,002 %
Cu (Miedź): ≤ 0.002 %
K (Potas): ≤ 0,01 %
Mg (Magnez): ≤ 0,01 %
Mn (Mangan): ≤ 0,05 %
Na (Sód): ≤ 0,01 %
Pb (Ołów): ≤ 0,001 %
Zn (Cynk): ≤ 0,003 %
Odpowiada ISO
Legal Information
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
20350521540609719
form
solid
form
crystalline
form
powder or crystals
form
-
solubility
269 g/L
solubility
-
solubility
-
solubility
H2O: 0.5 M at 20 °C, clear, faintly yellow-green
assay
99.0-101.5% (manganometric)
assay
99.997% trace metals basis
assay
98.5-101.5%, 99%
assay
≥99.0% (RT)
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.001%, phosphate (PO43-): ≤0.002%
anion traces
-
anion traces
phosphate (PO43-): ≤0.003%
anion traces
chloride (Cl-): ≤10 mg/kg, phosphate (PO43-): ≤20 mg/kg
density
1.86 g/cm3 at 20 °C
density
-
density
-
density
-
Still not finding the right product?
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
103792050004022536044156
103792100004022536044170
103792500004022536044194
103792905004022536044200
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?