Merck
215406
Sigma-Aldrich
Ammonium iron(II) sulfate hexahydrate
ACS reagent, 99%
Synonim(y):
Ammonium ferrous sulfate hexahydrate, Ammonium iron(II) sulfate, Mohr’s salt
Wybierz wielkość
100 G
182,00 zł
500 G
584,00 zł
182,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 G
182,00 zł
500 G
584,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
(NH4)2Fe(SO4)2 · 6H2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
392.14
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352302
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NB.24
182,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
klasa czystości
ACS reagent
Poziom jakości
Próba
98.5-101.5%
99%
Formularz
powder or crystals
przydatność reakcji
reagent type: catalyst
core: iron
zanieczyszczenia
≤0.01% insolubles
≤0.05% Not NH4OH pptd.
pH
3-5 (20 °C, 50 g/L)
mp
100 °C (dec.) (lit.)
ślady anionów
phosphate (PO43-): ≤0.003%
ślady kationów
Ca: 0.005%
Cu: ≤0.003%
Fe3+: ≤0.01%
K: 0.002%
Mg: 0.002%
Mn: ≤0.01%
Na: 0.02%
Zn: ≤0.003%
ciąg SMILES
N.N.O.O.O.O.O.O.[Fe++].OS([O-])(=O)=O.OS([O-])(=O)=O
InChI
1S/Fe.2H3N.2H2O4S.6H2O/c;;;2*1-5(2,3)4;;;;;;/h;2*1H3;2*(H2,1,2,3,4);6*1H2/q+2;;;;;;;;;;/p-2
Klucz InChI
MQLVWQSVRZVNIP-UHFFFAOYSA-L
Zastosowanie
Ammonium iron(II) sulfate hexahydrate can be used as a green catalyst in the:
  • Newman-Kwart rearrangement to synthesize functionalized thiophenols.
  • Oxidation of aromatic, aliphatic, and conjugated aldehydes to the corresponding carboxylic acids.
  • Synthesis of biscoumarins via condensation reaction.
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Konstantinos Grintzalis et al.
Free radical biology & medicine, 59, 27-35 (2012-10-09)
A simple and sensitive method is presented for the simultaneous quantification (spectrophotometric and spectrofluorimetric) of the main lipid and protein peroxidation products after their initial fractionation: free malondialdehyde (FrMDA), protein-bound malondialdehyde (PrMDA), total hydroperoxides (LOOH), and protein hydroperoxides (PrOOH). FrMDA
Metallization of biologically inspired silica nanotubes.
Jo W, et al.
Materials Science and Engineering, C, 32(8), 2426-2430 (2012)
Mixed ligand complexes of iron (II) and (III) with cyanide and aromatic di-imines.
Schilt AA.
Journal of the American Chemical Society, 82(12), 3000-3005 (1960)
The crystal structure of Tutton's salts. VI. Vanadium (II), iron (II) and cobalt (II) ammonium sulfate hexahydrates.
Montgomery H, et al.
Acta Crystallographica, 22(6), 775-780 (1967)
Apoorvi Tyagi et al.
International journal of molecular sciences, 21(23) (2020-12-03)
Phenylketonuria (PKU) is an autosomal recessive metabolic disorder caused by the dysfunction of the enzyme phenylalanine hydroxylase (PAH). Alterations in the level of PAH leads to the toxic accumulation of phenylalanine in the blood and brain. Protein degradation mediated by