Merck
203505
Sigma-Aldrich
Ammonium iron(II) sulfate hexahydrate
99.997% trace metals basis
Synonim(y):
Ammonium ferrous sulfate hexahydrate, Ammonium iron(II) sulfate, Mohr’s salt
Wybierz wielkość
5 G
405,00 zł
25 G
1740,00 zł
100 G
2500,00 zł
405,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
5 G
405,00 zł
25 G
1740,00 zł
100 G
2500,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
(NH4)2Fe(SO4)2 · 6H2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
392.14
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352302
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
405,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
99.997% trace metals basis
Formularz
crystalline
zanieczyszczenia
≤35.0 ppm Trace Metal Analysis
mp
100 °C (dec.) (lit.)
ciąg SMILES
N.N.O.O.O.O.O.O.[Fe++].OS([O-])(=O)=O.OS([O-])(=O)=O
InChI
1S/Fe.2H3N.2H2O4S.6H2O/c;;;2*1-5(2,3)4;;;;;;/h;2*1H3;2*(H2,1,2,3,4);6*1H2/q+2;;;;;;;;;;/p-2
Klucz InChI
MQLVWQSVRZVNIP-UHFFFAOYSA-L
Opis ogólny
Siarczan żelaza(II) amonu to krystaliczny proszek o barwie od jasnozielonej do niebieskiej, który łatwo rozpuszcza się w wodzie, ale jest nierozpuszczalny w etanolu i acetonie. Sól topi się i zaczyna rozkładać w temperaturze 100 °C. Jest to podwójna sól siarczanu żelaza i siarczanu amonu i jest wytwarzana przez rozpuszczenie równomolowego siarczanu żelaza(II) i siarczanu amonu w wodzie i krystalizację produktu.
Zastosowanie
Ammonium iron(II) sulfate hexahydrate can be used:
  • As a precursor to synthesize iron oxide nanoparticles deposited over bismuth carbonate/ACF(fiber). This material can be used as an efficient catalyst for wastewater treatment.
  • As a negative electrolyte to develop a vanadium/iron redox flow battery (V/Fe RFB).
  • To modify methyl orange dye via metal insertion reaction. The modified dye acts as a light harvester on DSSC (Dye-Sensitized Solar Cell).
  • As a dopant to prepare nano-titania catalyst by the sol-gel method. The doping with (NH4)2Fe(SO4)2·6H2O leads to photocatalytic activation of titania in the visible light range.
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 1
1 of 1
Sheng-Hua Ye et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 57(10), 2672-2676 (2018-02-09)
Iron-substituted CoOOH porous nanosheet arrays grown on carbon fiber cloth (denoted as Fex Co1-x OOH PNSAs/CFC, 0≤x≤0.33) with 3D hierarchical structures are synthesized by in situ anodic oxidation of α-Co(OH)2 NSAs/CFC in solution of 0.01 m (NH4 )2 Fe(SO4 )2 . X-ray
Yu-Jung Chang et al.
Nutrition (Burbank, Los Angeles County, Calif.), 21(4), 520-524 (2005-04-07)
This study examined whether iron accumulated in ferritin-producing recombinant microbes is bioavailable to rats with iron deficiency. Rats induced with iron deficiency were treated with iron preparations of ferrous ammonium sulfate, horse spleen ferritin, control yeast, and ferritin-producing recombinant yeast
Ubon Cha'on et al.
Toxicological sciences : an official journal of the Society of Toxicology, 96(1), 194-201 (2006-12-19)
The aim of this study is to identify the biochemical mechanism of phosphine toxicity and resistance, using Caenorhabditis elegans as a model organism. To date, the precise mode of phosphine action is unclear. In this report, we demonstrate the following
Kazumasa Kumamoto et al.
Free radical research, 39(9), 987-993 (2005-08-10)
Identification of free radicals was performed for the reaction mixtures of autoxidized 1,2-dilinoleoylphosphatidylcholine (DLPC) with ferrous ions (or DLPC hydroperoxide with ferrous ions) and of DLPC with soybean lipoxygenase using electron spin resonance (ESR), high performance liquid chromatography (HPLC)--ESR and
Mayara Marinovic Baccan et al.
Journal of inorganic biochemistry, 107(1), 34-39 (2011-12-17)
The antioxidant activity of flavonoids may involve their ability to complex body iron in non-redox-active forms. In this study, it was found that the catechol flavonoids rutin and quercetin are able to suppress redox-active labile plasma iron (LPI) in both
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?