Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 500 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 424,00 zł | |
| 5 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 3360,00 zł | |
| 25 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 32 860,00 zł |
Informacje o tej pozycji
424,00 zł
Nazwa produktu
Ekstrakt drożdżowy, suitable for microbiology, medium granules
biological source
yeast
Quality Level
form
medium granules
autoignition temp.
>200 °C
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
packaging
pkg of 25 kg, pkg of 5 kg, pkg of 500 g
pH
7.0 (20 °C, 10 g/L in H2O)
solubility
410 g/L
density
0.5 g/cm3 at 20 °C
bulk density
490 kg/m3
application(s)
microbiology
storage temp.
15-25°C
General description
Application
Features and Benefits
- Bezpieczniejsze - Znaczna redukcja wdychania substancji toksycznych i alergizujących, co skutkuje mniejszą liczbą reakcji alergicznych. Mniejsze zanieczyszczenie narzędzi pracy i środowiska
- Dokładność - brak oddzielania się składników i zbrylania, nawet w wilgotnych lub ciepłych warunkach, zapewnia jednolity produkt o wyższej dokładności działania.
- Szybkość - szybkie i równomierne rozpuszczanie w wodzie
- Łatwiejsze - Łatwiejsza obsługa i ważenie dzięki lepszym właściwościom przepływu. Media nie przyklejają się do kolby lub pojemnika.
- Niezawodność - jednorodne rozmieszczenie składników gwarantuje wysoką powtarzalność, nawet w przypadku stosowania niewielkich ilości pożywki.
Analysis Note
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| form medium granules | form powder | form solid | form powder |
| application(s) microbiology | application(s) environmental | application(s) microbiology | application(s) microbiology |
| biological source yeast | biological source Saccharomyces cerevisiae | biological source yeast | biological source - |
| solubility 410 g/L | solubility H2O: 2%, clear, yellow | solubility 410 g/L | solubility H2O: 100 mg/mL, clear to slightly hazy, yellow to brownish-yellow |
| storage temp. 15-25°C | storage temp. 2-25°C | storage temp. 2-30°C | storage temp. room temp |
| shelf life limited shelf life, expiry date on the label | shelf life - | shelf life - | shelf life - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Ekstrakt drożdżowy
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c