Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
50 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 110,00 zł |
100 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 263,00 zł |
500 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 639,00 zł |
2.5 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1970,00 zł |
Informacje o tej pozycji
110,00 zł
biological source
Saccharomyces cerevisiae
Quality Segment
sterility
non-sterile
form
powder
composition
amino-nitrogen, ~5% , total nitrogen (N), ≥11%
ign. residue
≤15%
loss
≤6% loss on drying
pH
7.0±0.2 (2% in H2O)
solubility
H2O: 2%, clear, yellow
application(s)
environmental
food and beverages
microbiology
storage temp.
2-25°C
suitability
molds, yeasts
General description
Application
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| application(s) environmental | application(s) food and beverages, microbiology | application(s) agriculture | application(s) microbiology |
| form powder | form powder | form powder | form medium granules |
| suitability molds, yeasts | suitability molds, yeasts | suitability nonselective for Escherichia coli, nonselective for coliforms | suitability - |
| biological source Saccharomyces cerevisiae | biological source Saccharomyces cerevisiae | biological source - | biological source yeast |
| sterility non-sterile | sterility non-sterile | sterility non-sterile | sterility - |
| solubility H2O: 2%, clear, yellow | solubility H2O: 2%, clear, light yellow to brownish-yellow | solubility - | solubility 410 g/L |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?