Przejdź do
1.03750
Agar z ekstraktem drożdżowym
suitable for microbiology
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
500 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1170,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.74
UNSPSC Code:
41106212
1170,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Więcej informacji
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
medium granules
Quality Segment
manufacturer/tradename
GranuCult®
pH
6.3-6.7 (25 °C, 35 g/L in H2O, after autoclaving)
solubility
35 g/L
bulk density
750 kg/m3
application(s)
food and beverages
industrial qc, microbiology
storage temp.
15-25°C
suitability
molds, yeasts
Analysis Note
Wygląd (klarowność): klarowny
Wygląd (kolor): żółtawo-brązowy
Wartość pH (25 °C): 6.3 - 6.7
Wzrost (Staphylococcus aureus ATCC 25923 (WDCM 00034)): dobry do bardzo dobrego
Wzrost (Escherichia coli ATCC 25922 (WDCM 00013)): dobry do bardzo dobrego
Wzrost (Candida albicans ATCC 10231 (WDCM 00054)): dobry do bardzo dobrego
Wzrost (Geotrichum candidum DSM 1240): dobry do bardzo dobrego
Wzrost (Aspergillus brasiliensis (dawniej A. niger) ATCC 16404 (WDCM 00053)): dobry do bardzo dobrego
Wzrost (Penicillium commune ATCC 10428): dobry do bardzo dobrego
Wzrost (Rhodotorula mucilaginosa DSM 70403): dobry do bardzo dobrego
Inkubacja: 7 dni; 28 °C; warunki tlenowe.
Other Notes
We offer two media types: the superior granulated GranuCult® and the cost-efficient powdered NutriSelect® culture media, depending on your needs.
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
Legal Information
GRANUCULT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
NutriSelect is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
1.13116014971.46121
form
medium granules
form
granular
form
powder
form
-
suitability
molds, yeasts
suitability
molds, yeasts
suitability
-
suitability
(Enumeration of culturable microorganisms)
application(s)
food and beverages
industrial qc, microbiology
application(s)
food and beverages
microbiology
application(s)
bioburden testing
environmental
food and beverages
microbiology
pharmaceutical
vitamins, nutraceuticals, and natural products
water monitoring
application(s)
bioburden testing
food and beverages
microbiology
water monitoring
solubility
35 g/L
solubility
-
solubility
-
solubility
-
storage temp.
15-25°C
storage temp.
15-25°C
storage temp.
-
storage temp.
2-25°C
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
300
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Agar z ekstraktem drożdżowym
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
103750050004022536043791