Przejdź do
1.13116
Agar z ekstraktem drożdżowym GranuCult®
GranuCult® prime, ISO 6222, FDA (BAM), USDA-FSIS, for yeasts, for molds, pkg of 500 g
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
500 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1180,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.74
UNSPSC Code:
41106213
Manufacturer/tradename:
GranuCult® prime
Agency:
ISO 6222, USDA-FSIS
Form:
granular
Suitability:
molds, yeasts
Application(s):
food and beverages
microbiology
1180,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Więcej informacji
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
agency
ISO 6222, USDA-FSIS
reg. compliance
FDA (BAM)
sterility
non-sterile
form
granular
packaging
pkg of 500 g
manufacturer/tradename
GranuCult® prime
technique(s)
microbiological culture: suitable
application(s)
food and beverages
microbiology
storage temp.
15-25°C
suitability
molds, yeasts
General description
Agar z ekstraktem drożdżowym to granulowana pożywka do oznaczania całkowitej liczby drobnoustrojów z wody i innych materiałów. Granulki zapewniają szybkie i równomierne rozpuszczanie w wodzie. Zapobiega to również zbrylaniu się pożywki i wdychaniu unoszącego się w powietrzu proszku. Ekstrakt drożdżowy i pepton dostarczają związków azotowych, kompleksu witaminy B i innych składników odżywczych. Pożywka ta nie zawiera żadnych inhibitorów ani wskaźników i jest stosunkowo bogata w składniki odżywcze.
Application
Agar z ekstraktem drożdżowym jest zalecany do oznaczania całkowitej zawartości drobnoustrojów w wodzie i innych materiałach.
Analysis Note
Wygląd (klarowność): klarowny
Wygląd (kolor): żółtawy do żółtawo-brązowego
Wartość pH (25 °C): 7,0 - 7,4
Test promocji wzrostu zgodnie z aktualną wersją normy DIN EN ISO 11133.
Inkubacja: 44 ± 4 godziny w temperaturze 36 ± 2 °C w warunkach tlenowych
Inokulum na podłożu referencyjnym (Escherichia coli ATCC 8739 (WDCM 00012)):
Inokulum na podłożu referencyjnym (Escherichia coli ATCC 25922 (WDCM 00013)):
Inokulum na podłożu referencyjnym (Bacillus subtilis ATCC 6633 (WDCM 00003)):
Inokulum na podłożu referencyjnym (Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853 (WDCM 00025)):
Liczba kolonii (Escherichia coli ATCC 8739 (WDCM 00012)):
Liczba kolonii (Escherichia coli ATCC 25922 (WDCM 00013)):
Liczba kolonii (Bacillus subtilis ATCC 6633 (WDCM 00003)):
Liczba kolonii (Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853 (WDCM 00025)):
Odzysk na podłożu testowym (Escherichia coli ATCC 8739 (WDCM 00012)):
≥ 70 %
Odzysk na podłożu testowym (Escherichia coli ATCC 25922 (WDCM 00013)):
≥ 70 %
Odzysk na podłożu testowym (Bacillus subtilis ATCC 6633 (WDCM 00003)):
≥ 70 %
Odzysk na podłożu testowym (Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853 (WDCM 00025)):
≥ 70 %
Inkubacja: 68 ± 4 godziny w temperaturze 20 - 25 °C w warunkach tlenowych
Inokulum na podłożu referencyjnym (Escherichia coli ATCC 8739 (WDCM 00012)):
Inokulum na podłożu referencyjnym (Escherichia coli ATCC 25922 (WDCM 00013)):
Inokulum na podłożu referencyjnym (Bacillus subtilis ATCC 6633 (WDCM 00003)):
Inokulum na podłożu referencyjnym (Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853 (WDCM 00025)):
Liczba kolonii (Escherichia coli ATCC 8739 (WDCM 00012)):
Liczba kolonii (Escherichia coli ATCC 25922 (WDCM 00013)):
Liczba kolonii (Bacillus subtilis ATCC 6633 (WDCM 00003)):
Liczba kolonii (Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853 (WDCM00025)):
Odzysk na podłożu testowym (Escherichia coli ATCC 8739 (WDCM 00012)):
≥ 70 %
Odzysk na podłożu testowym (Escherichia coli ATCC 25922 (WDCM 00013)):
≥ 70 %
Odzysk na podłożu testowym (Bacillus subtilis ATCC 6633 (WDCM 00003)):
≥ 70 %
Odzysk na podłożu testowym (Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853 (WDCM 00025)):
≥ 70 %
Odzysk na poziomie 70 % odpowiada wartości produktywności 0.7.
Wskazana liczba kolonii wynika z sumy potrójnego oznaczenia.
Podłoże referencyjne: Agar z ekstraktem drożdżowym
Legal Information
GRANUCULT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
NutriSelect is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
W zależności od potrzeb oferujemy dwa rodzaje pożywek: najwyższej jakości granulowane pożywki GranuCult® oraz ekonomiczne sproszkowane pożywki NutriSelect®. Oznaczenia basic, plus lub prime są dodawane w celu wskazania poziomu kontroli jakości, od podstawowej kontroli jakości do standardowej QC plus do prime dla pełnej zgodności z przepisami.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
105398146121146352
description
GranuCult® prime, ISO 6222, FDA (BAM), USDA-FSIS, for yeasts, for molds, pkg of 500 g
description
GranuCult® prime, according to ISO 16212, USP, JP, EP, granular, for yeasts, for molds, pkg of 500 g, pkg of 5 kg
description
ReadyTube®, tube capacity 25 mL, filling volume 18 mL, closure type, blue cap, pack of 20 tubes, for
description
ReadyTube®, bottle capacity 125 mL, bottle filling volume 100 mL, closure type, blue screw cap with 3 loci, box of 10 bottles
manufacturer/tradename
GranuCult® prime
manufacturer/tradename
GranuCult® prime
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
ReadyTube®
suitability
molds, yeasts
suitability
molds, yeasts
suitability
(Enumeration of culturable microorganisms)
suitability
nonselective for
agency
ISO 6222, USDA-FSIS
agency
EP, JP, USP, according to ISO 16212
agency
ISO 6222
agency
ISO 6222
application(s)
food and beverages
microbiology
application(s)
food and beverages
microbiology
application(s)
bioburden testing
food and beverages
microbiology
water monitoring
application(s)
bioburden testing
food and beverages
industrial qc
water monitoring
form
granular
form
granular
form
-
form
solid
technique(s)
microbiological culture: suitable
technique(s)
microbiological culture: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
Still not finding the right product?
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Skin Sens. 1
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)