Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
25 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 453,00 zł 339,75 zł |
100 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1240,00 zł |
500 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 5150,00 zł |
Informacje o tej pozycji
339,75 zł
Cena katalogowa453,00 złZaoszczędź 25%product line
BioXtra
assay
≥98.0% (titration)
form
powder
impurities
≤0.005% Phosphorus (P), ≤0.1% Insoluble matter
ign. residue
≤0.1%
pH
9.0-10.1 (20-25 °C, 1 M in H2O)
useful pH range
5.8-7.2
pKa (25 °C)
6.5
solubility
H2O: 1 M, clear, colorless
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.05%, sulfate (SO42-): ≤0.05%
cation traces
Al: ≤0.0005%, Ca: ≤0.005%, Cu: ≤0.0005%, Fe: ≤0.0005%, K: ≤0.005%, Mg: ≤0.0005%, NH4+: ≤0.05%, Na: ≤0.005%, Pb: ≤0.001%, Zn: ≤0.0005%
application(s)
diagnostic assay manufacturing
SMILES string
OCCN(CCO)C(CO)(CO)CO
InChI
1S/C8H19NO5/c10-3-1-9(2-4-11)8(5-12,6-13)7-14/h10-14H,1-7H2
InChI key
OWMVSZAMULFTJU-UHFFFAOYSA-N
Application
- Optimization of Exosome Isolation: Research on optimizing exosome isolation emphasized the utility of BIS-TRIS in establishing buffer systems that enhance the accuracy of exosome size and morphology analysis, critical for diagnostic applications (Ishii et al., 2023).
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥98.0% (titration) | assay ≥98.0% (titration) | assay ≥98.0% | assay ≥99.0% (NT) |
| Quality Level 400 | Quality Level 400 | Quality Level 400 | Quality Level 200 |
| product line BioXtra | product line - | product line - | product line BioUltra |
| form powder | form crystalline powder | form crystalline powder | form powder |
| application(s) diagnostic assay manufacturing | application(s) advanced drug delivery | application(s) diagnostic assay manufacturing | application(s) - |
| solubility H2O: 1 M, clear, colorless | solubility H2O: 500 mg/mL, clear, colorless to very faintly yellow | solubility H2O: 500 mg/mL, clear, colorless to very faintly yellow | solubility H2O: 1 M at 20 °C, clear, colorless |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under BIS-TRIS
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?