Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
25 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 509,00 zł |
Informacje o tej pozycji
509,00 zł
Quality Segment
assay
≥99.5% (acidimetric)
form
solid
pH
1.6 (20 °C, 50 g/L in H2O)
mp
208-212 °C (decomposition)
solubility
2000 g/L
bulk density
500 kg/m3
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[Cl-].[Cl-].[N+H2](C)c1ccc(cc1)[N+H2]C
InChI
1S/C8H12N2.2ClH/c1-9-7-3-5-8(10-2)6-4-7;;/h3-6,9-10H,1-2H3;2*1H
InChI key
PXJHVKRLFWZUNV-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Tożsamość (spektrum IR): pozytywny wynik testu
Siarczan (SO₄): ≤ 0,05%
Popiół siarczanowy: ≤ 0,05%
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| form solid | form powder | form solid | form solid |
| solubility 2000 g/L | solubility - | solubility 500 g/L | solubility - |
| storage temp. 2-30°C | storage temp. 2-30°C | storage temp. 15-25°C | storage temp. 2-30°C |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 200 |
| assay ≥99.5% (acidimetric) | assay - | assay - | assay - |
| pH 1.6 (20 °C, 50 g/L in H2O) | pH - | pH 2.0-2.2 (20 °C, 50 g/L in H2O) | pH - |
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral
Klasa składowania
6.1A - Combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 3