Przejdź do
40390
Dimethylglyoxime
ACS reagent grade, ≥99.0% (TLC), solid, suitable for UV/Vis spectroscopy, for the detection of Ni, puriss. p.a.
Synonim(y):
2,3-Butanedione dioxime, Diacetyldioxime
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
256,00 zł
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
298,00 zł
500 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
671,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3C(=NOH)C(=NOH)CH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
116.12
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
202-420-1
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
506731
Assay:
≥99.0% (TLC)
Form:
solid
256,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Dimethylglyoxime, puriss. p.a., ACS reagent, for the detection of Ni, ≥99.0% (TLC)
Quality Segment
grade
ACS reagent, puriss. p.a.
assay
≥99.0% (TLC)
form
solid
quality
for the detection of Ni
technique(s)
UV/Vis spectroscopy: suitable
impurities
≤0.02% insoluble matter in ethanol
ign. residue
≤0.05% (as SO4)
mp
240-241 °C (lit.)
solubility
water: soluble 0.1 g/10 mL, clear, colorless
cation traces
Ca: ≤10 mg/kg, Cd: ≤5 mg/kg, Co: ≤5 mg/kg, Cr: ≤5 mg/kg, Cu: ≤5 mg/kg, Fe: ≤5 mg/kg, K: ≤50 mg/kg, Mg: ≤5 mg/kg, Mn: ≤5 mg/kg, Na: ≤50 mg/kg, Ni: ≤5 mg/kg, Pb: ≤5 mg/kg, Zn: ≤5 mg/kg
functional group
amine, oxime
SMILES string
CC(=N/O)\C(C)=N\O
InChI
1S/C4H8N2O2/c1-3(5-7)4(2)6-8/h7-8H,1-2H3/b5-3+,6-4+
InChI key
JGUQDUKBUKFFRO-GGWOSOGESA-N
General description
Dimethylglyoxime (DMG) is a complexing ligand. Dimethylglyoxime forms a number of mixed ligand complexes with N-acetylglycine with metals such as VO(IV), Ni(II), Zn(II), Pd(II), Cd(II) and Pb(II). It is a useful reagent for the spectrophotometric determination of Co(II), Fe(II), Ni(II), Pd(II) and Re(VII).
Application
Dimethylglyoxime (DMG) was used as complexing agent for cobalt(II) and nickel(II) metals for the analysis of brine for trace metals by adsorptive stripping voltammetry. DMG was used in a study to develop a new DMG containing modified sol-gel carbon composite electrode for voltammetric sensing of heavy metals.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
1625741.0306203858
assay
≥99.0% (TLC)
assay
≥99%
assay
≥99% (gravimetric)
assay
≥97.0% (TLC)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
solubility
water: soluble 0.1 g/10 mL, clear, colorless
solubility
-
solubility
-
solubility
-
form
solid
form
powder
form
solid
form
powder
mp
240-241 °C (lit.)
mp
240-241 °C (lit.)
mp
239-243 °C (decomposition)
mp
240-241 °C (lit.)
functional group
amine, oxime
functional group
amine, oxime
functional group
-
functional group
amine, oxime
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Dimethylglyoxime
pictograms
Flame
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Flam. Sol. 2
Klasa składowania
4.1B - Flammable solid hazardous materials
wgk
WGK 3
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)