Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 1 L | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 409,00 zł | |
| 25 L | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 4940,00 zł |
Informacje o tej pozycji
409,00 zł
Quality Level
agency
BP, ChP, Ph. Eur., USP
vapor pressure
<0.1 hPa ( 20 °C)
product line
EMPROVE® ESSENTIAL
form
liquid
autoignition temp.
430 °C
expl. lim.
1.1-7.7 % (v/v)
pH
5.0-6.0 (20 °C, 50 g/L in H2O)
bp
258 °C/1013 hPa
mp
-78 °C
transition temp
flash point 138 °C
solubility
64 g/L
density
1.16 g/cm3 at 20 °C
application(s)
liquid formulation
pharmaceutical
solid formulation
storage temp.
15-25°C
SMILES string
O(C(COC(=O)C)COC(=O)C)C(=O)C
InChI
1S/C9H14O6/c1-6(10)13-4-9(15-8(3)12)5-14-7(2)11/h9H,4-5H2,1-3H3
InChI key
URAYPUMNDPQOKB-UHFFFAOYSA-N
General description
W ramach naszego programu Emprove® nasze surowce są oferowane z obszerną dokumentacją ułatwiającą zachowanie zgodności produktu farmaceutycznego i biofarmaceutycznego, pełną przejrzystość łańcucha dostaw i ograniczanie ryzyka. Nasze portfolio SAFC® wysokiej jakości produktów do formulacji i produkcji biofarmaceutycznej i farmaceutycznej spełnia rygorystyczne procedury kontroli jakości i jest wytwarzane zgodnie z obowiązującymi wytycznymi cGMP.
Application
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| application(s) liquid formulation | application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) flavors and fragrances |
| agency BP, Ph. Eur., ChP, USP | agency traceable to Ph. Eur. G0400010, traceable to USP 1675007 | agency - | agency follows IFRA guidelines |
| form liquid | form - | form - | form - |
| product line EMPROVE® ESSENTIAL | product line - | product line - | product line - |
| solubility 64 g/L | solubility - | solubility - | solubility - |
| density 1.16 g/cm3 at 20 °C | density - | density 1.16 g/mL at 25 °C (lit.) | density 1.16 g/mL at 25 °C (lit.) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Triacetyna
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
298.4 °F - closed cup
flash_point_c
148 °C - closed cup
Zgodność z GMP dzięki programowi Emprove®
Przyspiesz kwalifikacje, zachowaj zgodność i oszczędzaj czas dzięki Emprove® Dossiers.
Uwaga: zostaniesz przeniesiony do EmproveSuite.com. Twoja nazwa użytkownika i hasło są niezależne od SigmaAldrich.com i mogą się różnić.
Zarejestruj się za darmo i uzyskaj dostęp do Emprove® Dossiers w ciągu kilku minut. Uaktualnij swój plan subskrypcji, aby odblokować zaawansowaną i spersonalizowaną zawartość w Emprove® Suite.
Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Odwiedź stronę pomocy programu Emprove®..
Masz już ten produkt?
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 1030001000 | 04022536038735 |
| 1030009025 | 04027269669270 |
| 1.03000.9010A | 04061839395367 |