Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 1 L | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 211,00 zł | |
| 2.5 L | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 440,00 zł | |
| 25 L | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2550,00 zł | |
| 190 L | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 15 400,00 zł |
Informacje o tej pozycji
211,00 zł
vapor density
2.9 (vs air)
Quality Level
vapor pressure
168.8 mmHg ( 37.7 °C), 77 mmHg ( 20 °C)
product line
EMPLURA®
assay
≥99% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
500 °F
potency
>5000 mg/kg LD50, oral (Rat), >2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
9 %
dilution
(low-cost alternative, for basic applications)
impurities
≤0.001% Free acid (as CH3COOH), ≤0.05% Water
refractive index
n20/D 1.426 (lit.)
kinematic viscosity
1.26 cSt(20 °C)
bp
80.7 °C (lit.)
mp
4-7 °C (lit.)
transition temp
flash point -18 °C
solubility
0.05 g/L
density
0.779 g/mL at 25 °C (lit.)
storage temp.
2-30°C
SMILES string
C1CCCCC1
InChI
1S/C6H12/c1-2-4-6-5-3-1/h1-6H2
InChI key
XDTMQSROBMDMFD-UHFFFAOYSA-N
Application
- To study thermal degradation of low-density polyethylene (LDPE) wastes.
- In the enantioselective reductive alkylation reaction in the presence of Ir-ferrocenyl diphosphine as a catalyst.
- To synthesize hydroxyl-terminated polybutadiene (HTPB) via anionic polymerization of butadiene in the presence of an initiator.
- In the enantioselective hydrogenation of ethyl pyruvate to R(+)ethyl lactate in the presence of Pt/zeolite catalyst.
Analysis Note
Identity (IR): conforms
Free acid (as CH₃COOH): ≤ 0.001 %
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.778 - 0.779
Readily carbonizable substances: conforms
Water: ≤ 0.05 %
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥99% (GC) | assay ≥99.8% (GC) | assay ≥99.5% (GC) | assay ≥99.9% (GC) |
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level 100 |
| solubility 0.05 g/L | solubility - | solubility - | solubility - |
| form liquid | form liquid | form liquid | form liquid |
| autoignition temp. 500 °F | autoignition temp. 500 °F | autoignition temp. 500 °F | autoignition temp. 500 °F |
| refractive index n20/D 1.426 (lit.) | refractive index n20/D 1.426 (lit.) | refractive index n20/D 1.4250-1.4280, n20/D 1.426 (lit.) | refractive index n20/D 1.426 (lit.) |
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
-4.0 °F - closed cup
flash_point_c
-20 °C - closed cup
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
110-82-7
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 1028329190 | 04022536037271 |
| 1028322500 | 04022536037226 |
| 1028321000 | 04022536037219 |
| 1028326025 | 04022536037257 |
| 1028326190 | 04022536037264 |
| 1028320501 | 04061838825537 |