Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 L | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 616,00 zł |
2.5 L | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1280,00 zł |
30 L | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 8780,00 zł |
Informacje o tej pozycji
616,00 zł
Nazwa produktu
Cyclohexane, for liquid chromatography LiChrosolv® Reag. ChP
Quality Segment
agency
Reag. ChP
vapor density
2.9 (vs air)
vapor pressure
168.8 mmHg ( 37.7 °C), 77 mmHg ( 20 °C)
description
isocratic
product line
LiChrosolv®
assay
≥99.9% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
500 °F
potency
>5000 mg/kg LD50, oral (Rat), >2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
9 %
technique(s)
HPLC: suitable
impurities
≤0.0002 meq/g Acidity, ≤0.0002 meq/g Alkalinity, ≤0.01% Water
evapn. residue
≤2.0 mg/L
transmittance
230 nm, ≥75%, 240 nm, ≥90%, 260 nm, ≥99%
refractive index
n20/D 1.426 (lit.)
kinematic viscosity
1.26 cSt(20 °C)
bp
80.7 °C (lit.)
mp
4-7 °C (lit.)
transition temp
flash point -18 °C
density
0.779 g/mL at 25 °C (lit.)
absorbance ratio
235 nm ≤0.16, 220 nm ≤0.35, 240/0.05 nm, 250/0.01 nm
storage temp.
2-30°C
SMILES string
C1CCCCC1
InChI
1S/C6H12/c1-2-4-6-5-3-1/h1-6H2
InChI key
XDTMQSROBMDMFD-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
- Phytochemical Profiling and Biological Potential of Prunus dulcis Shell Extracts.: Cyclohexane is utilized here for the extraction and analysis of bioactive compounds in almond shells, illustrating its application in natural product chemistry and analytical methodologies. The study underscores cyclohexane′s effectiveness in extracting valuable phytochemicals for potential therapeutic and commercial use (Ben Khadher T et al., 2023).
- Determining the Antibacterial Effect of Mentha Longifolia Essential Oil on Cariogenic Bacteria and Its Compounds: an in vitro Study.: In this study, cyclohexane is employed as a solvent to isolate essential oils for antibacterial testing, highlighting its critical role in enhancing the efficacy of natural antimicrobial agents. The research contributes to the development of cyclohexane-based methods for studying and applying essential oils in dental health (Shazdehahmadi F et al., 2023).
Preparation Note
Analysis Note
Identity (IR): conforms
Evaporation residue: ≤ 2.0 mg/l
Water: ≤ 0.01 %
Acidity: ≤ 0.0002 meq/g
Alkalinity: ≤ 0.0002 meq/g
Transmission (at 230 nm): ≥ 75 %
Transmission (at 240 nm): ≥ 90 %
Transmission (from 260 nm): ≥ 99 %
Filtered by 0.2 µm filter
Other Notes
Legal Information
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Cyclohexane
signalword
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
flash_point_f
-4.0 °F - closed cup
flash_point_c
-20 °C - closed cup
hcodes
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
110-82-7
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?