Przejdź do
33117-M
Cyclohexane
puriss. p.a., ACS reagent, ≥99.5% (GC)
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
337,00 zł
2.5 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
705,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H12
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
84.16
UNSPSC Code:
12191502
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
EC Number:
203-806-2
Beilstein/REAXYS Number:
1900225
MDL number:
Assay:
≥99.5% (GC)
Technique(s):
GC/GC: suitable
Bp:
80.7 °C (lit.)
Vapor pressure:
168.8 mmHg ( 37.7 °C), 77 mmHg ( 20 °C)
337,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
vapor density
2.9 (vs air)
vapor pressure
168.8 mmHg ( 37.7 °C), 77 mmHg ( 20 °C)
grade
ACS reagent, puriss. p.a.
assay
≥99.5% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
500 °F
expl. lim.
9 %
technique(s)
GC/GC: suitable
impurities
≤0.001% free acid (as HCl), ≤0.001% non-volatile matter, ≤0.01% water (Karl Fischer), ≤0.05% aromatic substances (as C6H6), ≤0.05% cyclohexene (C6H10)
color
APHA: ≤10
refractive index
n20/D 1.4250-1.4280, n20/D 1.426 (lit.)
bp
80.7 °C (lit.)
mp
4-7 °C (lit.)
transition temp
solidification point 5.5-6.5 °C
density
0.779 g/mL at 25 °C (lit.)
cation traces
Al: ≤0.5 mg/kg, B: ≤0.02 mg/kg, Ba: ≤0.1 mg/kg, Ca: ≤0.5 mg/kg, Cd: ≤0.05 mg/kg, Co: ≤0.02 mg/kg, Cr: ≤0.02 mg/kg, Cu: ≤0.02 mg/kg, Fe: ≤0.1 mg/kg, Mg: ≤0.1 mg/kg, Mn: ≤0.02 mg/kg, Ni: ≤0.02 mg/kg, Pb: ≤0.1 mg/kg, Sn: ≤0.1 mg/kg, Zn: ≤0.1 mg/kg
suitability
passes test for reaction against H2SO4
SMILES string
C1CCCCC1
InChI
1S/C6H12/c1-2-4-6-5-3-1/h1-6H2
InChI key
XDTMQSROBMDMFD-UHFFFAOYSA-N
General description
Cyclohexane undergoes oxidation in the presence of various oxidants such as hydrogen peroxide, tert-butyl hydroperoxide and molecular oxygen.
Application
Cyclohexane has been used to prepare a 1.3M solution of sec-butyllithium. It may be used as a starting reagent for the synthesis of adipic acid and ε-caprolactam.
Other Notes
Pertains only in Germany: unversteuert
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Cyclohexane
Słowo ostrzegawcze
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Central nervous system
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
Co się dzieje?
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
-0.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-18.00 °C - closed cup
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
110-82-7
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)