Zmień widok
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 1 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 6500,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CuO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
79.55
UNSPSC Code:
12352303
NACRES:
NA.21
MDL number:
6500,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Level
pH
7 (20 °C, 50 g/L in H2O, slurry)
mp
1326 °C (decomposition)
SMILES string
[Cu]=O
InChI
1S/Cu.O
InChI key
QPLDLSVMHZLSFG-UHFFFAOYSA-N
General description
Copper(II) oxide (CuO) is a transition metal oxide and a p-type semiconductor commonly used as thermal conducting material, catalyst, gas sensor, magnetic storage media and varistors. It has a narrow bandgap of 1.2 eV and is used for optoelectronics, semiconductor and solar cell applications.
Application
Copper(II) oxide can be used as:
- A dielectric material applicable in the microelectronic industry.
- A hydrogen sulfide gas sensing material in biogas plants and natural gas facilities.
- An induced-multiferroic material having a high TC temperature applicable in the manufacturing of superconductors.
Legal Information
Technipur is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| mp 1326 °C (decomposition) | mp - | mp - | mp - |
| pH 7 (20 °C, 50 g/L in H2O, slurry) | pH - | pH - | pH - |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 200 |
signalword
Warning
hcodes
pcodes
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Cupric oxide as an induced-multiferroic with high-TC
Kimura T, et al.
Nature Materials, 7(4), 291-294 (2008)
Copper oxide nanomaterials prepared by solution methods, some properties, and potential applications: a brief review
Tran TH and Nguyen VT
International Scholarly Research Network (2014)
Specific, trace gas induced phase transition in copper (II) oxide for highly selective gas sensing
Kneer J, et al.
Applied Physics Letters, 105(7), 073509-073509 (2014)
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 1027691000 | 04022536036625 |