Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
10 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 483,00 zł |
50 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 827,00 zł 620,25 zł |
Informacje o tej pozycji
483,00 zł
Quality Segment
assay
99.995% trace metals basis
form
powder
composition
CuO
reaction suitability
core: copper
application(s)
battery manufacturing
glass & ceramic
SMILES string
[Cu]=O
InChI
1S/Cu.O
InChI key
QPLDLSVMHZLSFG-UHFFFAOYSA-N
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description powder, 99.995% trace metals basis | description 99.999% trace metals basis | description nanopowder, <50 nm particle size (TEM) | description powder, 99.99% trace metals basis |
| form powder | form powder | form nanopowder | form powder |
| assay 99.995% trace metals basis | assay 99.999% trace metals basis | assay - | assay 99.99% trace metals basis |
| application(s) battery manufacturing | application(s) battery manufacturing | application(s) battery manufacturing | application(s) battery manufacturing |
| composition CuO | composition CuO | composition CuO | composition CuO |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| reaction suitability core: copper | reaction suitability core: copper | reaction suitability core: copper | reaction suitability core: copper |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Copper(II) oxide
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?