Merck
241741
Sigma-Aldrich
Copper(II) oxide
ACS reagent, ≥99.0%
Synonim(y):
Cupric oxide
Wybierz wielkość
100 G
344,00 zł
344,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 G
344,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
CuO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
79.55
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352303
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.21
344,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
klasa czystości
ACS reagent
Poziom jakości
Próba
≥99.0%
Formularz
powder
przydatność reakcji
reagent type: catalyst
core: copper
zanieczyszczenia
Free alkali, passes test
≤0.002% N compounds
≤0.01% C compounds
≤0.02% S compounds
≤0.02% insol. dil. HCl
ślady anionów
chloride (Cl-): ≤0.005%
sulfate (SO42-): ≤0.02%
ślady kationów
Ca: ≤0.01%
Fe: ≤0.05%
K: ≤0.02%
Na: ≤0.05%
ciąg SMILES
[Cu]=O
InChI
1S/Cu.O
Klucz InChI
QPLDLSVMHZLSFG-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Tlenek miedzi (II) jest jednym z dwóch stabilnych tlenków miedzi. Tlenek miedzi jest prekursorem wielu produktów i chemikaliów zawierających miedź. Jest stosowany jako pigment, środek grzybobójczy i środek przeciwrdzewny w farbach morskich. CuO posiada godne uwagi i godne podziwu cechy, takie jak obfitość i przystępność cenowa, łatwość produkcji, skalowalność, nietoksyczność, właściwości przeciwutleniające i właściwości półprzewodnikowe.
Zastosowanie
Tlenek miedzi (II) jest stosowany jako katalizator w syntezie 2-arylo- i 2-alkenylo-1,3,4-oksadiazoli z traktowania 1,3,4-oksadiazoli halogenkami arylowymi lub alkenilowymi.
Piktogramy
Environment
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
A refinement of the crystal structure of copper (II) oxide with a discussion of some exceptional esd's.
?sbrink S and Norrby LJ.
Acta Crystallographica Section B, Structural Science, 26(1), 8-15 (1970)
Copper (II) oxide nanowires for p-type conductometric NH3 sensing.
Shao F, et al.
Applied Surface Science, 311, 177-181 (2014)
DSC kinetics of the thermal decomposition of copper (II) oxalate by isoconversional and maximum rate (peak) methods.
Muraleedharan K and Kripa S.
Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, 115(2), 1969-1978 (2014)
Eagleson M.
Concise Encyclopedia Chemistry, 523-523 (1994)
Hongwen Huang et al.
Nanoscale, 5(5), 1785-1788 (2013-01-31)
A facile, flexible and large-scale technique was proposed to prepare a CuO-CNT 3D-network composite with the aid of electrostatic interactions in aqueous solution. The composite greatly improves the electrochemical performance. At a rate of 0.1 C, the cycling discharge capacity
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?