Przejdź do
1.02761
Tlenek miedzi(II)
powder EMPLURA®
Synonim(y):
Granulowany tlenek miedzi
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
500 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2040,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
68 650,00 zł
51 487,50 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
CuO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
79.55
UNSPSC Code:
12352303
EC Index Number:
215-269-1
NACRES:
NA.21
MDL number:
Assay:
≥96.0% (complexometric)
Form:
solid
2040,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Packaging: HDPE bottle
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Level
product line
EMPLURA®
assay
≥96.0% (complexometric)
form
solid
potency
470 mg/kg LD50, oral (Rat)
impurities
≤0.05% Substances insoluble in nitric acid
particle size
≤160 μm (d95,laser diffraction)
pH
7 (20 °C, 50 g/L in H2O, slurry)
mp
1326 °C (decomposition)
density
6.48 g/cm3 at 25 °C
bulk density
500 kg/m3
anion traces
sulfur compounds (as SO42-): ≤0.1%
cation traces
Cr: ≤0.05%
storage temp.
no temp limit
SMILES string
[Cu]=O
InChI
1S/Cu.O
InChI key
QPLDLSVMHZLSFG-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Wpływ tlenku miedzi(II) na współpirolizę odpadowych emaliowanych drutów poliestrowych i poli(chlorku winylu)...: W niniejszym badaniu zbadano wpływ tlenku miedzi(II) w procesach kopirolizy, sugerując potencjał optymalizacji metod recyklingu odpadów (Wang et al., 2023).
  • Izotermy adsorpcji i kinetyka usuwania jonów Pb(ii) z roztworów wodnych za pomocą nanocząstek tlenków metali biogennych...: Badania te przedstawiają zastosowanie tlenku miedzi(II) do skutecznego usuwania jonów ołowiu z wody, pokazując jego użyteczność w remediacji środowiska (Mashentseva et al., 2023).
  • Przygotowanie zmodyfikowanej powierzchniowo elektrody z tlenku miedzi(ii) zmieszanego z polimerem wdrukowanym molekularnie w celu poprawy wykrywania melaminy techniką fotoelektrochemiczną...: W artykule szczegółowo opisano rozwój elektrod opartych na tlenku miedzi(II) w celu zwiększenia wykrywalności melaminy, demonstrując jej zastosowanie w bezpieczeństwie żywności (Limthin et al., 2023).
  • Eksperymentalne badanie adsorpcji i rozkładu sarinu na suchym tlenku miedzi(II)...: Badania podkreślone w tym artykule badają potencjał katalityczny tlenku miedzi(II) w rozkładzie substancji niebezpiecznych, takich jak sarin, wskazując na jego znaczenie w zastosowaniach związanych z bezpieczeństwem (Leonard et al., 2022).
Analysis Note
Test (kompleksometryczny): ≥ 96,0%
Substancje nierozpuszczalne w kwasie azotowym: ≤ 0,05%
Siarka całkowita (jako SO₄): ≤ 0,1%
Cr (chrom): ≤ 0,05%
Gęstość nasypowa: 30 - 60 g/100 ml
Wielkość cząstek (dyfrakcja laserowa) (d95): ≤ 160 µm
Legal Information
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
2088414508041.02766
form
solid
form
powder
form
powder
form
solid
assay
≥96.0% (complexometric)
assay
98%
assay
99.995% trace metals basis
assay
≥99.0% (complexometric)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
300
mp
1326 °C (decomposition)
mp
-
mp
-
mp
1326 °C (decomposition)
impurities
≤0.05% Substances insoluble in nitric acid
impurities
-
impurities
-
impurities
≤0.01% Total sulfur (as SO4), ≤0.02% Substances insoluble in dilute hydrochloric acid
anion traces
sulfur compounds (as SO42-): ≤0.1%
anion traces
-
anion traces
-
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.005%, sulfur compounds (as SO42-): ≤0.01%
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Tlenek miedzi(II)
pictograms
Environment
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
W200700-10KG-K04061838256546
W200700-25KG-K04061837488924
W200712-SAMPLE-K04061834358749
W200712-1KG-K04061834368342
525073-4L04061832550404
74103-5ML04061832884455
1675007-1G04061838749611
108238050004022536101859
103000902504027269669270
103000100004022536038735
1.03000.9010A04061839395367
T5376-1L04061838184917
525073-1L04061832550398
W200700-SAMPLE-K04061837488931
W200700-1KG-K04061838256553
W200712-10KG-K04061834422839