Przejdź do
1.02766
Tlenek miedzi(II)
powder for analysis EMSURE® ACS
Synonim(y):
Granulowany tlenek miedzi
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
766,00 zł
500 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2550,00 zł
25 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
76 630,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
CuO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
79.55
UNSPSC Code:
12352303
EC Index Number:
215-269-1
NACRES:
NA.21
MDL number:
Assay:
≥99.0% (complexometric)
Grade:
ACS reagent
Form:
solid
766,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Packaging: HDPE bottle
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
ACS reagent
Quality Level
product line
EMSURE®
assay
≥99.0% (complexometric)
form
solid
potency
470 mg/kg LD50, oral (Rat)
impurities
≤0.01% Total sulfur (as SO4), ≤0.02% Substances insoluble in dilute hydrochloric acid
particle size
≤160 μm (d95,laser diffraction)
pH
7 (20 °C, 50 g/L in H2O, slurry)
mp
1326 °C (decomposition)
density
6.48 g/cm3 at 25 °C
bulk density
500 kg/m3
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.005%, sulfur compounds (as SO42-): ≤0.01%
cation traces
C: ≤0.01%, Ca: ≤0.01%, Cr: ≤0.05%, Fe: ≤0.05%, K: ≤0.02%, N: ≤0.002%, Na: ≤0.05%, Pb: ≤0.05%, excess alkali:, passes test
storage temp.
no temp limit
SMILES string
[Cu]=O
InChI
1S/Cu.O
InChI key
QPLDLSVMHZLSFG-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Wpływ temperatury na właściwości fizykochemiczne, strukturalne i biologiczne nanokompozytów miedzi i krzemionki...: W niniejszym badaniu zbadano, w jaki sposób zmiany temperatury wpływają na właściwości nanokompozytów miedziowo-krzemionkowych. Badania koncentrują się na zachodzących zmianach fizykochemicznych i strukturalnych oraz ich późniejszym wpływie na zastosowania biologiczne. Odkrycia dostarczają cennych informacji na temat rozwoju zaawansowanych materiałów o właściwościach dostosowanych do konkretnych zastosowań (Dulski et al., 2020).
  • Fotoelektrokatalityczna degradacja mitoksantronu wspomagana przez H(2)O(2) z wykorzystaniem nanostrukturalnych warstw CuO: Identyfikacja produktów ubocznych i toksyczność..: W artykule zbadano degradację mitoksantronu, leku chemioterapeutycznego, przy użyciu nanostrukturalnych warstw tlenku miedzi w procesie fotoelektrokatalitycznym wspomaganym nadtlenkiem wodoru. Badanie identyfikuje produkty uboczne powstające podczas degradacji i ocenia ich toksyczność. Badania podkreślają potencjał nanostrukturalnych warstw CuO w remediacji środowiska i zarządzaniu odpadami farmaceutycznymi (da Rosa et al., 2019).
Analysis Note
Test (kompleksometryczny): ≥ 99,0 %
Substancje nierozpuszczalne w rozcieńczonym kwasie solnym: ≤ 0,02 %
Wolne zasady: przechodzi test
Chlorek (Cl): ≤ 0,005 %
Siarka całkowita (jako SO₄): ≤ 0,01 %
Azot całkowity (N): ≤ 0.002 %
C (Węgiel): ≤ 0,01 %
Ca (Wapń): ≤ 0,01 %
Cr (Chrom): ≤ 0,05 %
Fe (Żelazo): ≤ 0,05 %
K (Potas): ≤ 0.02 %
Na (Sód): ≤ 0,05 %
Pb (Ołów): ≤ 0,05 %
Wielkość cząstek (dyfrakcja laserowa) (d95): ≤ 160 µm
Legal Information
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
450804450812208841
form
solid
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥99.0% (complexometric)
assay
99.995% trace metals basis
assay
99.99% trace metals basis
assay
98%
Quality Level
300
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
grade
ACS reagent
grade
-
grade
-
grade
-
mp
1326 °C (decomposition)
mp
-
mp
-
mp
-
impurities
≤0.01% Total sulfur (as SO4), ≤0.02% Substances insoluble in dilute hydrochloric acid
impurities
-
impurities
-
impurities
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Tlenek miedzi(II)
pictograms
Environment
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
102766050004022536036526
102766010004022536036519
102766902504022536036533