Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 250 g | Przewidywany termin wysyłki26 maja 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o. | 282,00 zł | |
| 1 kg | Przewidywany termin wysyłki26 czerwca 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o. | 703,00 zł | |
| 25 kg | Przewidywany termin wysyłki25 maja 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o. | 14 270,00 zł 10 702,50 zł |
Informacje o tej pozycji
282,00 zł
Przewidywany termin wysyłki26 maja 2026Szczegóły
Quality Level
product line
EMSURE®
assay
≥99.5% (iodometric)
form
solid
potency
940 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
3-4 (20 °C, 50 g/L in H2O)
mp
114 °C
solubility
2670 g/L
density
2.05 g/cm3 at 20 °C
bulk density
1050 kg/m3
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.0005%, sulfate (SO42-): ≤0.005%
cation traces
Ca: ≤0.005%, Fe: ≤0.002%, K: ≤0.01%, Na: ≤0.01%, Ni: ≤0.001%, Pb: ≤0.001%, Zn: ≤0.001%
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[Cu+2].[N+](=O)([O-])[O-].[N+](=O)([O-])[O-]
InChI
1S/Cu.2NO3/c;2*2-1(3)4/q+2;2*-1
InChI key
XTVVROIMIGLXTD-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Chlorek (Cl): ≤ 0,0005 %
Siarczan (SO₄): ≤ 0,005 %
Ca (Wapń): ≤ 0,005 %
Fe (Żelazo): ≤ 0.002 %
K (Potas): ≤ 0,01 %
Na (Sód): ≤ 0,01 %
Ni (Nikiel): ≤ 0,001 %
Pb (Ołów): ≤ 0,001 %
Zn (Cynk): ≤ 0,001 %
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| form solid | form (Crystal or Powder) | form powder or crystals | form solid |
| assay ≥99.5% (iodometric) | assay (iodometric, redox titration), ≥99.9% trace metals basis | assay 99-104% | assay ≥99.0% (iodometric) |
| solubility 2670 g/L | solubility water: soluble | solubility - | solubility 757 g/L |
| Quality Level 300 | Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 300 |
| cation traces Ca: ≤0.005%, K: ≤0.01%, Ni: ≤0.001%, Zn: ≤0.001%, Fe: ≤0.002%, Pb: ≤0.001%, Na: ≤0.01% | cation traces Al: ≤10 ppm, Ca: ≤10 ppm, Cd: ≤10 ppm, Cr: ≤10 ppm, Fe: ≤10 ppm, K: ≤10 ppm, Mg: ≤10 ppm, Mn: ≤10 ppm, Na: ≤30 ppm, Ni: ≤10 ppm, Pb: ≤10 ppm, Si: ≤10 ppm, Zn: ≤10 ppm | cation traces Ca: ≤10 mg/kg, Cd: ≤5 mg/kg, Co: ≤5 mg/kg, Cr: ≤5 mg/kg, Fe: ≤20 mg/kg, K: ≤50 mg/kg, Mg: ≤5 mg/kg, Mn: ≤5 mg/kg, Na: ≤50 mg/kg, Ni: ≤10 mg/kg, Pb: ≤10 mg/kg, Zn: ≤5 mg/kg | cation traces As: ≤0.0001%, Ca: ≤0.005%, Fe: ≤0.003%, K: ≤0.01%, N: ≤0.003%, Na: ≤0.02%, Ni: ≤0.001%, Pb: ≤0.004% |
| mp 114 °C | mp - | mp - | mp 598 °C |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Trójwodny azotan miedzi(II)
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Ox. Sol. 2 - Skin Corr. 1B
Klasa składowania
5.1B - Oxidizing hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 1027530250 | 04022536036342 |
| 1027539025 | 04022536036366 |
| 1027531000 | 04022536036359 |