Merck
1.02733
Dwuwodny chlorek miedzi(II)
for analysis EMSURE® ACS,Reag. Ph Eur
Synonim(y):
Dichlorek miedzi dwuwodny
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
Cl2Cu · 2H2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
170.48
UNSPSC Code:
12352302
EC Index Number:
231-210-2
NACRES:
NA.21
MDL number:
Assay:
≥99.0% (iodometric)
Grade:
ACS reagent
Form:
solid
Solubility:
757 g/L
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
ACS reagent
Quality Segment
agency
reag. Ph. Eur.
product line
EMSURE®
assay
≥99.0% (iodometric)
form
solid
potency
584 mg/kg LD50, oral (Rat)
impurities
≤0.01% Insoluble matter
pH
3.0-3.8 (20 °C, 50 g/L in H2O)
mp
598 °C
solubility
757 g/L
density
2.53 g/cm3 at 20 °C
bulk density
1070 kg/m3
anion traces
nitrate (NO3-): ≤0.015%, sulfate (SO42-): ≤0.005%
cation traces
As: ≤0.0001%, Ca: ≤0.005%, Fe: ≤0.003%, K: ≤0.01%, N: ≤0.003%, Na: ≤0.02%, Ni: ≤0.001%, Pb: ≤0.004%
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[Cu](Cl)Cl.O.O
InChI
1S/2ClH.Cu.2H2O/h2*1H;;2*1H2/q;;+2;;/p-2
InChI key
MPTQRFCYZCXJFQ-UHFFFAOYSA-L
Application
  • Nanocząstki miedzi na bazie folii chitozanowej: Potencjalny katalizator wielokrotnego użytku do redukcji aromatycznych związków nitrowych...: W niniejszym badaniu zbadano zastosowanie dwuwodnego chlorku miedzi(II) w opracowywaniu folii na bazie chitozanu osadzonych nanocząstkami miedzi, które służą jako skuteczny i wielokrotnego użytku katalizator do redukcji aromatycznych związków nitrowych. Proces ten podkreśla potencjał dwuwodnego chlorku miedzi(II) w zastosowaniach katalitycznych w chemii analitycznej, zapewniając zrównoważone podejście do reakcji chemicznych (de Souza JF et al., 2017).
Analysis Note
Test (jodometryczny): ≥ 99,0 %
Substancje nierozpuszczalne: ≤ 0,01 %
Wartość pH (5 %; woda): 3,0 - 3,8
Siarczan (SO₄): ≤ 0,005 %
Azotan (NO₃): ≤ 0,015 %
Azot całkowity (N): ≤ 0,003 %
As (Arsen): ≤ 0,0001 %
Ca (Wapń): ≤ 0.005 %
Fe (Żelazo): ≤ 0,003 %
K (Potas): ≤ 0,01 %
Na (Sód): ≤ 0,02 %
Ni (Nikiel): ≤ 0,001 %
Pb (Ołów): ≤ 0,004 %
Odpowiada ACS, Reag. Ph. Eur.
Other Notes
Zastępuje: CX2150; CX2150-1; CX2150-5
Legal Information
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Dwuwodny chlorek miedzi(II)
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Klasa składowania
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
102733025004022536036168
102733100004022536036175