Merck
940143
Sigma-Aldrich
Copper(II) nitrate trihydrate
≥99.9% trace metals basis
Synonim(y):
Azotan(2+) miedzi(II) trójwodny, Trójwodny azotan miedzi, Trójwodzian dwuazotanu miedzi
About This Item
Wzór liniowy:
Cu(NO3)2 · 3H2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
241.60
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12141711
Poziom jakości
Próba
(iodometric, redox titration)
≥99.9% trace metals basis
Formularz
(Crystal or Powder)
rozpuszczalność
water: soluble
ślady anionów
chloride (Cl-): ≤20 ppm
sulfate (SO42-): ≤50 ppm
ślady kationów
Al: ≤10 ppm
Ca: ≤10 ppm
Cd: ≤10 ppm
Cr: ≤10 ppm
Fe: ≤10 ppm
K: ≤10 ppm
Mg: ≤10 ppm
Mn: ≤10 ppm
Na: ≤30 ppm
Ni: ≤10 ppm
Pb: ≤10 ppm
Si: ≤10 ppm
Zn: ≤10 ppm
ciąg SMILES
[Cu+2].[N+](=O)([O-])[O-].[N+](=O)([O-])[O-].O.O.O
Klucz InChI
SXTLQDJHRPXDSB-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Trójwodny azotan miedzi(II) jest krystalicznym związkiem o wysokiej rozpuszczalności w wodzie. Służy jako doskonały prekursor do syntezy związków o wysokiej czystości, nanomateriałów i katalizatorów.
Zastosowanie
Struktury metaloorganiczne (MOF) znalazły zastosowanie w różnych dziedzinach, takich jak magazynowanie gazu, separacja, czujniki, kataliza, ogniwa paliwowe, ogniwa słoneczne, urządzenia nanotechnologiczne i dostarczanie leków. Poprzez modułową strategię montażu, wysoce krystaliczna cienka warstwa Cu-TCPP MOF została zsyntetyzowana przy użyciu trójwodzianu azotanu miedzi(II) i łącznika TCPP. Ten specyficzny MOF jest bardzo obiecujący ze względu na swoją dobrze zdefiniowaną strukturę i potencjał do różnorodnych zastosowań. -Nanocząstki tlenku miedzi o różnych rozmiarach zostały zsyntetyzowane metodą hydrotermalną przy użyciu różnych stężeń trójwodzianu azotanu miedzi(II). pH roztworu regulowano przez dodanie NaOH lub HNO3. To wszechstronne podejście pozwoliło na kontrolowaną syntezę nanocząstek tlenku miedzi o różnych rozmiarach. - Mezoporowate nanodruty CuCo2O4 zostały zsyntetyzowane jako materiały elektrodowe do superkondensatorów przy użyciu trójwodzianu azotanu miedzi(II) i heksahydratu azotanu kobaltu(II) metodą hydrotermalną. Synteza obejmowała nanoodlewanie z szablonu krzemionkowego SBA-15. Te materiały elektrodowe wykazywały pojemność 1210 F g-1 przy gęstości prądu 2 A g-1, która znacznie wzrosła po cyklu do ponad 3000 F g-1. - Hybrydowa elektroda zawierająca mikrocząstki CuO i Cu2Ow grafityzowanej porowatej matrycy węglowej została zsyntetyzowana przy użyciu trójwodzianu azotanu miedzi(II) w jednoetapowym procesie transformacji termicznej. Ta hybrydowa elektroda wykazała niezwykłą wydajność, gdy została zastosowana jako elektroda ujemna w akumulatorach litowo-jonowych i sodowo-jonowych, osiągając odpowiednio pojemność 887,3 mAh g-1 przy 60 mA g-1 i 302,9 mAh g-1 przy 50 mA g-1 po 200 cyklach. Ponadto trójwodny azotan miedzi(II) służy jako odpowiedni prekursor do syntezy katalizatorów miedzi do różnych zastosowań. -Katalizatory ferrytowe miedzi zostały zsyntetyzowane przy użyciu metody współstrącania z prekursorami soli: trójwodzianem azotanu miedzi(II) i Fe(NO3)3-9H2O. Katalizatory te wykazywały zwiększoną aktywność w reakcji przesunięcia wodno-gazowego. Poprawę wydajności katalitycznej można przypisać takim czynnikom, jak zwiększona dyspersja Cu, większa ilość atomów miedzi na powierzchni, obecność słabych miejsc zasadowych oraz silne oddziaływanie między miedzią a tlenkami żelaza, co wynika z tworzenia się ferrytu miedzi.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Ox. Sol. 2 - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Highly Ordered Mesoporous CuCo2O4 Nanowires, a Promising Solution for High-Performance Supercapacitors
Pendashteh, A, etc.
Chemistry of Materials, 27(11), 3919?3926-3919?3926 (2015)
Hydrothermal Synthesis of CuO Nanoparticles: Study on Effects of Operational Conditions on Yield, Purity, and Size of the Nanoparticles
Outokesh, M, etc.
Industrial & Engineering Chemistry Research, 50(6), 3540?3554-3540?3554 (2011)
Characterization and catalytic performance of copper-based WGS catalysts derived from copper ferrite
Lin X, et al.
International Journal of Hydrogen Energy, 39(12), 6424-6432 (2014)
Facile ?Modular Assembly? for Fast Construction of a Highly Oriented Crystalline MOF Nanofilm
Xu, G, etc.
Journal of the American Chemical Society, 134(40), 16524?16527-16524?16527 (2012)
One-Step Catalytic Synthesis of CuO/Cu2O in a Graphitized Porous C Matrix Derived from the Cu-Based Metal?Organic Framework for Li- and Na-Ion Batteries
A-Young Kim, et.al
ACS Applied Materials & Interfaces, 8(30), 19514?19523-19514?19523 (2016)