Przejdź do
1.02710
Monohydrat octanu miedzi(II)
greener alternative
cryst. EMPLURA®
Synonim(y):
Octan miedzi
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
500 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
739,00 zł
50 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
36 970,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(CH3COO)2Cu · H2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
181.63 (anhydrous basis)
UNSPSC Code:
12352103
EC Index Number:
205-553-3
NACRES:
NA.21
MDL number:
Assay:
≥99.0% (iodometric)
Form:
solid
Solubility:
72 g/L
739,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Packaging: HDPE bottle
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Level
product line
EMPLURA®
assay
≥99.0% (iodometric)
form
solid
potency
501 mg/kg LD50, oral (Rat)
greener alternative product characteristics
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
impurities
≤0.1% In water insoluble matter
pH
5.2-5.5 (20 °C, 20 g/L in H2O)
mp
115 °C
solubility
72 g/L
density
1.88 g/cm3 at 20 °C
bulk density
1100 kg/m3
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.01%, sulfate (SO42-): ≤0.2%
cation traces
Fe: ≤0.005%, Zn: ≤0.01%
greener alternative category
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[Cu+2].[O-]C(=O)C.[O-]C(=O)C.O
InChI
1S/2C2H4O2.Cu.H2O/c2*1-2(3)4;;/h2*1H3,(H,3,4);;1H2/q;;+2;/p-2
InChI key
NWFNSTOSIVLCJA-UHFFFAOYSA-L
General description
Naszym celem jest dostarczanie bardziej ekologicznych produktów alternatywnych, które są zgodne z co najmniej jedną z 12 zasad zielonej chemii. Ten produkt został ulepszony pod kątem katalizy. Kliknij tutaj, aby uzyskać więcej informacji.
Analysis Note
Oznaczenie (jodometryczne): ≥ 99,0 %
W wodzie substancje nierozpuszczalne: ≤ 0,1 %
Wartość pH (2 %; woda): 5,2 - 5,5
Chlorek (Cl): ≤ 0,01 %
Siarczan (SO₄): ≤ 0,2 %
Fe (Żelazo): ≤ 0,005 %
Zn (Cynk): ≤ 0,01 %
Legal Information
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
2175572296011.02711
form
solid
form
crystalline powder, lumps and powder
form
powder or crystals
form
solid
solubility
72 g/L
solubility
-
solubility
-
solubility
72 g/L
assay
≥99.0% (iodometric)
assay
≥98%, 98.0-102.0% (ACS specification)
assay
99.99% trace metals basis
assay
99.0-102.0% (iodometric)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
300
density
1.88 g/cm3 at 20 °C
density
-
density
-
density
1.88 g/cm3 at 20 °C
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.01%, sulfate (SO42-): ≤0.2%
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.003%, sulfate (SO42-): ≤0.01%
anion traces
-
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.001%, sulfate (SO42-): ≤0.005%
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Monohydrat octanu miedzi(II)
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Skin Corr. 1B
Klasa składowania
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
does not flash
flash_point_c
does not flash
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
102710905004022536036021
102710050004022536036014