Przejdź do
1.02711
Monohydrat octanu miedzi(II)
greener alternative
for analysis EMSURE® ACS
Synonim(y):
Octan miedzi
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
250 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
569,00 zł
25 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
42 310,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(CH3COO)2Cu · H2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
181.63 (anhydrous basis)
UNSPSC Code:
12352103
EC Index Number:
205-553-3
NACRES:
NA.21
MDL number:
Assay:
99.0-102.0% (iodometric)
Grade:
ACS reagent
Form:
solid
Solubility:
72 g/L
569,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Packaging: HDPE bottle
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
ACS reagent
Quality Segment
product line
EMSURE®
assay
99.0-102.0% (iodometric)
form
solid
potency
501 mg/kg LD50, oral (Rat)
greener alternative product characteristics
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
impurities
≤0.01% Insoluble matter
pH
5.2-5.5 (20 °C, 20 g/L in H2O)
mp
115 °C
solubility
72 g/L
density
1.88 g/cm3 at 20 °C
bulk density
1100 kg/m3
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.001%, sulfate (SO42-): ≤0.005%
cation traces
Ca: ≤0.005%, Fe: ≤0.002%, K: ≤0.01%, N: ≤0.01%, Na: ≤0.01%, Ni: ≤0.002%, Pb: ≤0.004%, Zn: ≤0.002%
greener alternative category
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[Cu+2].[O-]C(=O)C.[O-]C(=O)C.O
InChI
1S/2C2H4O2.Cu.H2O/c2*1-2(3)4;;/h2*1H3,(H,3,4);;1H2/q;;+2;/p-2
InChI key
NWFNSTOSIVLCJA-UHFFFAOYSA-L
General description
Naszym celem jest dostarczanie bardziej ekologicznych produktów alternatywnych, które są zgodne z co najmniej jedną z 12 zasad zielonej chemii. Ten produkt został ulepszony pod kątem katalizy. Kliknij tutaj, aby uzyskać więcej informacji.
Application
  • Synteza pochodnych OTBN-1,2,3-triazolu wykazujących inhibicję STK33 z różnorodną aktywnością przeciwnowotworową za pomocą klik-chemii...: W niniejszym badaniu wykorzystano monohydrat octanu miedzi(II) w syntezie klik-chem pochodnych OTBN-1,2,3-triazolu, wykazując ich potencjał jako inhibitorów kinazy serynowo-treoninowej 33 (STK33), co może mieć znaczenie dla opracowania nowych terapii przeciwnowotworowych (Vala DP et al., 2024).
  • Synteza i aktywność przeciwgrzybicza wolno uwalniających się pirydynylokarbonylowych kompleksów miedzi z chitooligosacharydami...: Badania te opisują syntezę środków przeciwgrzybiczych o powolnym uwalnianiu przy użyciu monohydratu octanu miedzi(II) do tworzenia kompleksów miedzi z chitooligosacharydami pirydynylokarbonylowymi, podkreślając ich skuteczność przeciwko różnym patogenom grzybiczym (Liu W et al., 2022).
  • Bis-triazolilo-kalkogenowe funkcjonalizowane pochodnebenzotiadiazolu jako czujniki światła dla DNA i BSA: W artykule opisano rozwójbis-triazolilo-kalkogenowych funkcjonalizowanych pochodnych benzotiadiazolu syntetyzowanych przy użyciu monohydratu octanu miedzi(II), które są stosowane jako czujniki fluorescencyjne do wykrywania DNA i albuminy surowicy bydlęcej (BSA) (Krüger R et al., 2021).
  • Fotokataliza toluenu, trichloroetylenu i formaldehydu za pomocą matryc nanorurek tytanianowych zmodyfikowanych tlenkiem miedzi...: Badanie to obejmuje zastosowanie monohydratu octanu miedzi(II) w syntezie nanorurek tytanianowych modyfikowanych tlenkiem miedzi, co zwiększa fotokatalityczną degradację różnych zanieczyszczeń organicznych przy oświetleniu LED (Chen CH et al., 2022).
Analysis Note
Test (jodometryczny): 99,0 - 102,0 %
Substancje nierozpuszczalne: ≤ 0,01 %
Chlorek (Cl): ≤ 0,001 %
Siarczan (SO₄): ≤ 0,005 %
Azot całkowity (N): ≤ 0,01 %
Ca (Wapń): ≤ 0.005 %
Fe (Żelazo): ≤ 0,002 %
K (Potas): ≤ 0,01 %
Na (Sód): ≤ 0,01 %
Ni (Nikiel): ≤ 0,002 %
Pb (Ołów): ≤ 0,004 %
Zn (Cynk): ≤ 0,002 %
Odpowiada ACS
Legal Information
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
1.02710229601341746
form
solid
form
solid
form
powder or crystals
form
crystals
assay
99.0-102.0% (iodometric)
assay
≥99.0% (iodometric)
assay
99.99% trace metals basis
assay
98%
solubility
72 g/L
solubility
72 g/L
solubility
-
solubility
-
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
grade
ACS reagent
grade
-
grade
-
grade
-
density
1.88 g/cm3 at 20 °C
density
1.88 g/cm3 at 20 °C
density
-
density
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Monohydrat octanu miedzi(II)
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Klasa składowania
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
does not flash
flash_point_c
does not flash