Merck
217557
Sigma-Aldrich
Copper(II) acetate monohydrate
greener alternative
ACS reagent, ≥98%
Synonim(y):
Cupric acetate monohydrate
Wybierz wielkość
100 G
236,00 zł
500 G
792,00 zł
236,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 G
236,00 zł
500 G
792,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
Cu(CO2CH3)2 · H2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
199.65
Beilstein:
3730548
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NB.24
236,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
klasa czystości
ACS reagent
Poziom jakości
gęstość pary
6.8 (vs air)
Próba
≥98%
98.0-102.0% (ACS specification)
Formularz
crystalline powder
lumps and powder
przydatność reakcji
reagent type: catalyst
core: copper
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
zanieczyszczenia
≤0.01% insolubles
pH
5.2-5.5 (20 °C, 20 g/L)
ślady anionów
chloride (Cl-): ≤0.003%
sulfate (SO42-): ≤0.01%
ślady kationów
Ca: ≤0.005%
Fe: ≤0.002%
K: ≤0.01%
Na: ≤0.05%
Ni: ≤0.01%
kategoria ekologicznej alternatywy
ciąg SMILES
O.CC(=O)O[Cu]OC(C)=O
InChI
1S/2C2H4O2.Cu.H2O/c2*1-2(3)4;;/h2*1H3,(H,3,4);;1H2/q;;+2;/p-2
Klucz InChI
NWFNSTOSIVLCJA-UHFFFAOYSA-L
Opis ogólny
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. This product has been enhanced for catalysis. Click here for more information.
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
does not flash
Temperatura zapłonu (°C)
does not flash
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Rahul Kumar Mishra et al.
Ultrasonics sonochemistry, 56, 55-62 (2019-05-19)
Furfural is a versatile biomass-derived platform compound used for the synthesis of several strategic chemicals. The sonochemically synthesized Zn doped CuO nanoparticles (NPs) were used for the production of furfural. The catalytic activity of the Zn doped CuO NPs was
F Heidenau et al.
Journal of materials science. Materials in medicine, 16(10), 883-888 (2005-09-17)
Postoperative implant-associated infection is still an unresolved and serious complication in modern surgery. Antibacterial and biocompatible surfaces could both reduce infection rates and promote tissue integration. In this respect, a comparative study of the antibacterial as well as the biocompatible
The kinetics of thermal dehydration of copper (II) acetate monohydrate in air.
Zhang K, et al.
Thermochimica Acta, 437(1), 145-149 (2005)
Dinuclear copper (II) acetate monohydrate: a redetermination of the structure by neutron-diffraction analysis.
Brown GM and Chidambaram R.
Acta Crystallographica Section B, Structural Science, 29(11), 2393-2403 (1973)
Amit N Pandya et al.
Tetrahedron letters, 55(50), 6922-6924 (2014-12-17)
An efficient strategy for the synthesis of indolizines from readily available starting materials via oxidative C-H functionalization and
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf