Przejdź do
1.02539
Sześciowodny chlorek kobaltu(II)
for analysis EMSURE® ACS,Reag. Ph Eur
Synonim(y):
Dichlorek kobaltu
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1210,00 zł
250 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2010,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
Cl2Co · 6H2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
237.93
UNSPSC Code:
12352302
EC Index Number:
231-589-4
NACRES:
NA.21
MDL number:
Assay:
99.0-102.0% (complexometric)
Grade:
ACS reagent
Form:
solid
1210,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Packaging: HDPE bottle
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
ACS reagent
Quality Segment
agency
reag. Ph. Eur.
product line
EMSURE®
assay
99.0-102.0% (complexometric)
form
solid
potency
766 mg/kg LD50, oral (Rat), >2000 mg/kg LD50, skin (Rat)
impurities
≤0.01% Insoluble matter
pH
4.9 (25 °C, 50 g/L in H2O)
mp
56 °C
density
1.92 g/cm3 at 25 °C
bulk density
1250 kg/m3
anion traces
nitrate (NO3-): ≤0.01%, sulfate (SO42-): ≤0.005%
cation traces
Ca: ≤0.005%, Cu: ≤0.0005%, Fe: ≤0.001%, K: ≤0.005%, Mg: ≤0.002%, Mn: ≤0.001%, Na: ≤0.01%, Ni: ≤0.005%, Pb: ≤0.0005%, Zn: ≤0.002%
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[Co](Cl)Cl.O.O.O.O.O.O
InChI
1S/2ClH.Co.6H2O/h2*1H;;6*1H2/q;;+2;;;;;;/p-2
InChI key
GFHNAMRJFCEERV-UHFFFAOYSA-L
Application
  • Fluorescencyjne magnetyczne kropki węglowedomieszkowane azotem i kobaltem: Heksahydrat chlorku kobaltu(II) jest wykorzystywany do syntezy fluorescencyjnych magnetycznych kropek węglowych domieszkowanych azotem i kobaltem. Te innowacyjne materiały służą jako ratiometryczne sondy fluorescencyjne do wykrywania cholesterolu i kwasu moczowego w ludzkiej surowicy krwi, wykazując znaczące zastosowanie w diagnostyce medycznej i badaniach (Huang S et al., 2019).
Analysis Note
Test (kompleksometryczny): 99,0 - 102,0 %
Substancje nierozpuszczalne: ≤ 0,010 %
Azotan (NO₃): ≤ 0,01 %
Siarczan (SO₄): ≤ 0,005 %
Ca (Wapń): ≤ 0,005 %
Cu (Miedź): ≤ 0,0005 %
Fe (Żelazo): ≤ 0.001 %
K (Potas): ≤ 0,005 %
Mg (Magnez): ≤ 0,002 %
Mn (Mangan): ≤ 0.001 %
Na (Sód): ≤ 0,01 %
Ni (Nikiel): ≤ 0,005 %
Pb (Ołów): ≤ 0,0005 %
Zn (Cynk): ≤ 0,002 %
Other Notes
Zastępuje: CX1800
Legal Information
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
31277255599202185
form
solid
form
solid
form
powder, crystals or chunks
form
crystals or chunks
assay
99.0-102.0% (complexometric)
assay
98-102%
assay
98%, 98.0-102.0% (ACS specification)
assay
-
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
grade
ACS reagent
grade
ACS reagent, puriss. p.a.
grade
ACS reagent
grade
reagent grade
anion traces
nitrate (NO3-): ≤0.01%, sulfate (SO42-): ≤0.005%
anion traces
nitrate (NO3-): ≤100 mg/kg, sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
anion traces
nitrate (NO3-): ≤0.01%, sulfate (SO42-): ≤0.01%
anion traces
-
mp
56 °C
mp
-
mp
-
mp
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Sześciowodny chlorek kobaltu(II)
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B Inhalation - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Repr. 1B - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Klasa składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
7791-13-1
CAS No.
7791-13-1
CAS No.
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?