Merck
202185
Sigma-Aldrich
Cobalt(II) chloride hexahydrate
reagent grade
Synonim(y):
Cobaltous chloride hexahydrate
About This Item
Wzór liniowy:
CoCl2 · 6H2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
237.93
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352302
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.21
klasa czystości
reagent grade
ciśnienie pary
40 mmHg ( 0 °C)
Formularz
crystals or chunks
stężenie
24.0-25.5% (EDTA titration)
ciąg SMILES
O.O.O.O.O.O.Cl[Co]Cl
InChI
1S/2ClH.Co.6H2O/h2*1H;;6*1H2/q;;+2;;;;;;/p-2
Klucz InChI
GFHNAMRJFCEERV-UHFFFAOYSA-L
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Cobalt(II) chloride hexahydrate has a cobalt ion surrounded by a tetragonal arrangement of chloride ligands. Four water molecules occupy a square plane about cobalt while chloride ions occupy axial positions. Its crystals belong to the monoclinic lattice system.
Zastosowanie
Cobalt(II) chloride hexahydrate may be used in the following studies:
  • For the in-situ synthesis of nickel(0) and cobalt(0) nanoclusters stabilized by poly(4-styrene sulfonic acid-co-maleic acid).
  • Preparation of polyvinylidene fluoride (PVDF)-cobalt (II) chloride hexahydrate nanofiber composites, via electrospinning method.
  • As catalyst for the synthesis of 2-arylbenzimidazole.
  • Acetylation of alcohols with carboxylic acids to form the corresponding acylated products.
  • Tosylation of aliphatic and aromatic alcohols with tosylic acid.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B Inhalation - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Repr. 1B - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Crystal spectra of cobalt (II) chloride hexahydrate
Joy HW and Fogel N
The Journal of Physical Chemistry, 79(4), 345-349 (1975)
Cobalt (II) catalyzed tosylation of alcohols with p-toluenesulfonic acid.
Velusamy S, et al.
Tetrahedron Letters, 45(1), 203-205 (2004)
Preparation of PVDF nanofiber composites for hydrogen generation from sodium borohydride.
Chinnappan A, et al.
Energy, 36(2), 755-759 (2011)
A simple and convenient one-pot synthesis of benzimidazole derivatives using cobalt (II) chloride hexahydrate as catalyst.
Khan AT, et al.
Synthetic Communications, 39(13), 2339-2346 (2009)
Cobalt (II)-catalyzed direct acetylation of alcohols with acetic acid.
Velusamy S, et al.
Tetrahedron, 61(8), 2011-2015 (2005)