For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
Kluczowe dokumenty
255599
Cobalt(II) chloride hexahydrate
ACS reagent, 98%
Synonim(y):
Cobaltous chloride hexahydrate
Wybierz wielkość
300,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
300,00 zł
Polecane produkty
klasa czystości
ACS reagent
Poziom jakości
ciśnienie pary
40 mmHg ( 0 °C)
Próba
98%
98.0-102.0% (ACS specification)
Formularz
powder, crystals or chunks
przydatność reakcji
reagent type: catalyst
core: cobalt
zanieczyszczenia
≤0.01% insolubles
ślady anionów
nitrate (NO3-): ≤0.01%
sulfate (SO42-): ≤0.01%
ślady kationów
Ca: ≤0.005%
Cu: ≤0.002%
Fe: ≤0.005%
K: ≤0.01%
Mg: ≤0.005%
Na: ≤0.05%
Ni: ≤0.1%
Zn: ≤0.03%
ciąg SMILES
O.O.O.O.O.O.Cl[Co]Cl
InChI
1S/2ClH.Co.6H2O/h2*1H;;6*1H2/q;;+2;;;;;;/p-2
Klucz InChI
GFHNAMRJFCEERV-UHFFFAOYSA-L
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
- Dioxygenation of styrenes with N-hydroxyphthalimide to synthesize corresponding alcohols and ketones.
- Oxidative coupling of primary amines to imines.
- Friedel-Crafts reaction between indoles and activated olefins to synthesize β-indolylketones.
- Synthesis of β-enaminones and β-enamino esters.
- Reaction of acyl chlorides with diselenides or disulfides to synthesize selenol and thiol esters.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B Inhalation - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Repr. 1B - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH SVHC Candidate List
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?