Przejdź do
1.02481
Azotan(III) chromu(II) bezwodny
for analysis EMSURE®
Synonim(y):
Azotan chromu
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
250 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
954,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
Cr(NO3)3 · 9H2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
400.15
UNSPSC Code:
12352302
EC Index Number:
236-921-1
NACRES:
NA.21
MDL number:
Assay:
≥98.0% (iodometric)
Form:
solid
Solubility:
810 g/L
954,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Packaging: HDPE bottle
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Level
product line
EMSURE®
assay
≥98.0% (iodometric)
form
solid
potency
3250 mg/kg LD50, oral (Rat)
impurities
≤0.05% Substances not precipitated by ammonia (as sulfates)
pH
2-3 (20 °C, 50 g/L in H2O)
mp
36-37 °C
solubility
810 g/L
bulk density
710 kg/m3
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.002%, sulfate (SO42-): ≤0.005%
cation traces
Cu: ≤0.001%, Fe: ≤0.01%, NH4+: ≤0.002%
storage temp.
15-25°C
SMILES string
[Cr](O[N+](=O)[O-])(O[N+](=O)[O-])O[N+](=O)[O-]
InChI
1S/Cr.3NO3/c;3*2-1(3)4/q+3;3*-1
InChI key
PHFQLYPOURZARY-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Test (jodometryczny): ≥ 98,0 %
Wartość pH (5 %; woda): 2,0 - 3,0
Chlorek (Cl): ≤ 0,002 %
Siarczan (SO₄): ≤ 0,005 %
Cu (Miedź): ≤ 0,001 %
Fe (Żelazo): ≤ 0.01 %
NH₄ (amon): ≤ 0,002 %
Substancje niewytrącane przez amoniak (jako siarczany): ≤ 0,05 %
Legal Information
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
1.038833799728.22266
form
solid
form
solid
form
crystalline
form
solid
solubility
810 g/L
solubility
-
solubility
H2O: very soluble(lit.)
solubility
-
assay
≥98.0% (iodometric)
assay
99.0-101.0% (complexometric)
assay
≥99.99% trace metals basis
assay
-
Quality Level
300
Quality Level
300
Quality Level
100
Quality Level
200
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.002%, sulfate (SO42-): ≤0.005%
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.0005%, phosphate (PO43-): ≤0.005%, sulfate (SO42-): ≤0.005%
anion traces
-
anion traces
-
mp
36-37 °C
mp
47 °C
mp
60 °C (lit.)
mp
197 °C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Azotan(III) chromu(II) bezwodny
pictograms
Flame over circleExclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 3 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1B
Klasa składowania
5.1B - Oxidizing hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
102481025004022536033846