Przejdź do
102466
Ethylene glycol
ReagentPlus®, ≥99%
Synonim(y):
1,2-Ethanediol
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
500 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
291,00 zł
1 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
400,00 zł
2.5 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
797,00 zł
4 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1180,00 zł
5 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1410,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
HOCH2CH2OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
62.07
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
eCl@ss:
39020501
UNSPSC Code:
12352137
EC Number:
203-473-3
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
505945
Assay:
≥99%
Bp:
195-198 °C
Vapor pressure:
0.08 mmHg ( 20 °C)
291,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
vapor density
2.1 (vs air)
Quality Segment
vapor pressure
0.08 mmHg ( 20 °C)
product line
ReagentPlus®
assay
≥99%
form
liquid
autoignition temp.
752 °F
expl. lim.
15.3 %
reaction suitability
reactivity: carbonyl reactive, reagent type: protection reagent
dilution
(for general lab use)
refractive index
n20/D 1.431 (lit.)
bp
195-198 °C
mp
−13 °C (lit.)
solubility
water: miscible
density
1.113 g/mL at 25 °C (lit.)
storage temp.
room temp
SMILES string
OCCO
InChI
1S/C2H6O2/c3-1-2-4/h3-4H,1-2H2
InChI key
LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
General description
Ethylene glycol (EG) is a polyol having a wide range of industrial applications. Its preparation from cellulose has been reported. It can also be produced from fossil fuels (petroleum, natural gas and coal) and biomass-derived resources.
Application
Ethylene glycol can be used as a reagent in cyclocondensation reactions with aldehydes and ketones to form 1,3-dioxolanes.
It has been used:
  • As a carrier fluid during the fabrication of shear thickening fluid (composed of nanosized silica particles).
  • To compose previtrification and vitrification solutions for the cryopreservation of mouse embryos.
Other Notes
The article number 102466-4X2.5L will be discontinued. Please order the single bottle 102466-2.5L which is physically identical with the same exact specifications.
Legal Information
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
293237PHR1046324558
description
ReagentPlus®, ≥99%
description
spectrophotometric grade, ≥99%
description
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
description
anhydrous, 99.8%
assay
≥99%
assay
≥99%
assay
-
assay
99.8%
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
300
Quality Level
100
solubility
water: miscible
solubility
-
solubility
-
solubility
-
form
liquid
form
liquid
form
-
form
liquid
autoignition temp.
752 °F
autoignition temp.
752 °F
autoignition temp.
752 °F
autoignition temp.
752 °F
vapor pressure
0.08 mmHg ( 20 °C)
vapor pressure
0.08 mmHg ( 20 °C)
vapor pressure
0.08 mmHg ( 20 °C)
vapor pressure
0.08 mmHg ( 20 °C)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Ethylene glycol
Piktogramy
Health hazardExclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - STOT RE 2 Oral
Narządy docelowe
Kidney
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
239.0 °F - open cup
Temperatura zapłonu (°C)
115 °C - open cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–3 of 3 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  3. Is this product sterile and usable for cell culture?
    1 answer
    1. This product has not been tested for sterility or for use in cell culture. However, based on several published articles, it has been previously used in cell culture applications. The end-user will need to determine suitability.
      Please use the link below to review the peer-reviewed articles associated with this product:
      https://www.sigmaaldrich.com/search/102466?focus=papers&page=1&perpage=30&sort=relevance&term=102466&type=citation_search