Merck
Wszystkie zdjęcia(4)
Kluczowe dokumenty
1.09621
Supelco
Ethylene glycol
for analysis EMSURE® Reag. Ph Eur,Reag. USP
Synonim(y):
Ethylene glycol, Glycol, 1,2-Ethanediol
Wybierz wielkość
1 L
360,00 zł
2.5 L
751,00 zł
4 L
1320,00 zł
1096219028
4470,00 zł
360,00 zł
Dostępny w magazynieSzczegóły
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 L
360,00 zł
2.5 L
751,00 zł
4 L
1320,00 zł
1096219028
4470,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C2H6O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
62.07
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12191502
Numer indeksu EC:
203-473-3
NACRES:
NA.05
360,00 zł
Dostępny w magazynieSzczegóły
Poproś o zamówienie zbiorcze
agency
reag. Ph. Eur.
reag. USP
Poziom jakości
ciśnienie pary
0.053 hPa ( 20 °C)
linia produktu
EMSURE®
Próba
≥99.5% (GC)
Postać
liquid
temp. samozapłonu
410 °C
granice wybuchowości
3.2-15.3 % (v/v)
zanieczyszczenia
≤0.00002% Chloride (Cl)
≤0.0003% Substances reducing potassium permanganate (as O)
≤0.001% Acidity (as CH3COOH)
≤0.005% Formaldehyde
kolor
APHA: ≤10
współczynnik refrakcji
n20/D 1.431-1.433
pH
6-7.5 (20 °C, 100 g/L in H2O)
tw
197.6 °C/1013 hPa
mp
-14--10 °C
temp. przejścia
flash point 111 °C
gęstość
1.11 g/cm3 at 20 °C
ślady kationów
Fe: ≤0.00005%
temp. przechowywania
2-30°C
InChI
1S/C2H6O2/c3-1-2-4/h3-4H,1-2H2
Klucz InChI
LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
EMSURE grade solvents are suitable for a broad spectrum of classical lab applications, and are frequently used in regulated and highly demanding lab applications. EMSURE provides worldwide best and most extensive product specifications. We declare our EMSURE range to be in compliance with the ACS, with the reagent part of the European Pharmacopoeia (Reag. Ph Eur) and also with the ISO standards.
Zastosowanie
Ethylene Glycol is used as a solvent :
  • in diode laser-based detection of single molecules in solutions.[1]
  • and reducing agent in the synthesis of gold nanoparticle.[2]
Additionally, ethylene glycol is also used an important precursor to polyester fibers and resins.
Komentarz do analizy
Purity (GC): ≥ 99.5 %
Identity (IR): conforms
Color: ≤ 10 Hazen
Acidity (as CH₃COOH): ≤ 0.001 %
Density (d 20 °C/20 °C): 1.113 - 1.115
Density (d 25 °C/25 °C): 1.10 - 1.12
Refractive index (n 20/D): 1.431 - 1.433
Melting point: -14 - -10 °C
Boiling point: 196.5 - 198.5 °C
Chloride (Cl): ≤ 0.00002 %
Fe (Iron): ≤ 0.00005 %
Formaldehyde: ≤ 0.005 %
Substances reducing potassium permanganate (as O): ≤ 0.0003 %
Readily carbonizable substances: conforms
Sulfated ash: ≤ 0.005 %
Water: ≤ 0.1 %
Informacje prawne
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Piktogramy
Exclamation markHealth hazard
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - STOT RE 2 Oral
Organy docelowe
Kidney
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
239.0 °F - open cup
Temperatura zapłonu (°C)
115 °C - open cup
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Diode laser based detection of single molecules in solutions
M S et al.
Chemical Physics Letters, 254, 223-228 (1996)
Room Temperature Surfactant-Free Synthesis of Gold Nanoparticles in Alkaline Ethylene Glycol
Ditte R R, et al.
Advanced Chemistry, 5, 900-911 (2023)
Produkty
EMSURE® Grade Inorganic Solvents and Reagents offer exceptional purity and quality control, ensuring reliable, compliant results for regulated analyses.
Powiązane treści
Our ergonomic 1 L HDPE bottle for acids, bases, and solvents provide an alternative to glass chemical bottles for lab safety in pouring & handling of hazardous chemicals in the laboratory.
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?