Przejdź do
1.02452
L-Cysteina
for cell culture media
Synonim(y):
Kwas α-amino-β-merkapto propionowy, kwas α-alfa-amino-β-merkapto propionowy, Cys, kwas α-alfa-amino-beta-merkapto propionowy
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
520,00 zł
250 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2530,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C3H7NO2S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
121.16
UNSPSC Code:
41106213
EC Index Number:
200-158-2
MDL number:
520,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
solid
autoignition temp.
420 °C
potency
1890 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
4.5-5.5 (20 °C, 100 g/L in H2O)
mp
220-228 °C
solubility
280 g/L
bulk density
300 kg/m3
storage temp.
2-30°C
SMILES string
SCC([N+H3])C(=O)[O-]
InChI
1S/C3H7NO2S/c4-2(1-7)3(5)6/h2,7H,1,4H2,(H,5,6)
InChI key
XUJNEKJLAYXESH-UHFFFAOYSA-N
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
1.02838C735295437
L-Cysteine for cell culture media
SAFC
1.02452
L-Cysteine
L-Cysteine certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Supelco
95437
L-Cysteine
form
solid
form
solid
form
crystalline powder
form
-
potency
1890 mg/kg LD50, oral (Rat)
potency
1890 mg/kg LD50, oral (Rat)
potency
-
potency
-
bulk density
300 kg/m3
bulk density
300 kg/m3
bulk density
-
bulk density
-
autoignition temp.
420 °C
autoignition temp.
420 °C
autoignition temp.
-
autoignition temp.
-
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
solubility
280 g/L
solubility
280 g/L
solubility
H2O: 25 mg/mL
solubility
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under L-Cysteina
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
102452025004027269965280
102452002504027269669775