Przejdź do
1.02402
Siarczan etylenodiammonu żelaza(II)
Volumetric standard, secondary reference material for redox titration, traceable to NIST Standard Reference Material (SRM) Certipur® Reag. Ph Eur
Synonim(y):
Iron(II) ethylenediammonium sulfate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
80 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1910,00 zł
1432,50 zł
80 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2030,00 zł
Informacje o tej pozycji
Numer CAS:
MDL number:
UNSPSC Code:
41116107
EC Index Number:
264-357-6
NACRES:
NA.24
1432,50 zł
Cena katalogowa1910,00 złZaoszczędź 25%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorczeWięcej informacji
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
agency
ISO 17025, reag. Ph. Eur.
form
solid
technique(s)
titration: suitable
pH
4.0 (25 °C, 100 g/L in H2O)
solubility
170 g/L
bulk density
600 kg/m3
storage temp.
15-25°C
SMILES string
O=S(=O)(O)O.O.[FeH2].NCCN
InChI
1S/C2H8N2.Fe.H2O4S/c3-1-2-4;;1-5(2,3)4/h1-4H2;;(H2,1,2,3,4)/q;+3;
InChI key
WAYQJNDEVYLLFJ-UHFFFAOYSA-N
General description
Odwiedź stronę Certyfikaty ISO i samooceny jakości zakładu, aby uzyskać dostęp do aktualnych certyfikatów akredytacji.
Pobierz swój certyfikat na stronie http://www.sigma-aldrich.com, aby wyświetlić certyfikowane wartości, w tym niepewność i datę wygaśnięcia.
Wzorzec wolumetryczny siarczanu etylenodiaminium żelaza(II) jest wytwarzany w rygorystycznych warunkach i mierzony z najwyższą możliwą precyzją. Jego ułamek masowy jest określany za pomocą miareczkowania potencjometrycznego i jest kwalifikowany w laboratorium akredytowanym zgodnie z normą DIN EN ISO/IEC 17025.
Application
Znajduje zastosowanie jako certyfikowany materiał odniesienia (CRM) do standaryzacji roztworów wolumetrycznych w miareczkowaniu redoks, zgodnie z USP i Ph. Eur.
Features and Benefits
  • Dostępny w postaci stałej w bezpiecznej szklanej butelce zapewniającej stabilność przez cały okres przechowywania do momentu otwarcia.
  • Certyfikowany materiał referencyjny zgodny z normą ISO 17034
  • Materiał o wysokiej czystości identyfikowalny z NIST SRMs
  • Kwalifikowany w laboratorium akredytowanym zgodnie z normą DIN EN ISO/IEC 17025
  • Zgodnie z rozdziałami odczynników USP i Ph. Eur
  • Wysoka jakość zapewniająca dokładne oznaczenia miana
  • Wraz z certyfikatem analizy (CoA)
Packaging
Numery SKU opakowań kończące się na "3" to SmartChemicals z tagiem RFID na etykiecie w celu płynnego przesyłania danych do urządzenia, np. xxxxxx1003 lub xxxxxxx 4003. Więcej informacji na stronie www.sigmaaldrich.com/SmartChemicals.
Legal Information
CERTIPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
2035051.03963414913
technique(s)
titration: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
-
form
solid
form
crystalline
form
crystalline, solid
form
solid
solubility
170 g/L
solubility
-
solubility
-
solubility
-
bulk density
600 kg/m3
bulk density
-
bulk density
-
bulk density
-
pH
4.0 (25 °C, 100 g/L in H2O)
pH
-
pH
3-4 (20 °C, 50 g/L in H2O)
pH
-
storage temp.
15-25°C
storage temp.
-
storage temp.
15-25°C
storage temp.
-
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Określenie miana lub standaryzacja roztworu do miareczkowania jest niezbędna do uzyskania dokładnych i wiarygodnych wyników miareczkowania.
The titer determination or standardization of a titration solution is essential for accurate and reliable titration results.
SmartChemicals enable wireless CoA data transfer, reducing human error in titration experiments.
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
102402008304054839568695
102402008004022536555782
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?