Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 1 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1520,00 zł | |
| 25 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2220,00 zł | |
| 5 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 4150,00 zł | |
| 3 x 1 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 8280,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1520,00 zł
Quality Segment
agency
BP, Ph. Eur., USP
reg. compliance
FCC
description
cryst., EMPROVE® ESSENTIAL Ph Eur,BP,USP,FCC
product line
EMPROVE® ESSENTIAL
form
crystalline, solid
potency
319 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
3-4 (20 °C, 50 g/L in H2O)
mp
>60 °C (Elimination of water of crystallisation)
density
1.89 g/cm3 at 20 °C
application(s)
liquid formulation
pharmaceutical
solid formulation
storage temp.
15-25°C
SMILES string
[Fe+2].[S](=O)(=O)([O-])[O-].O.O.O.O.O.O.O
InChI
1S/Fe.H2O4S.7H2O/c;1-5(2,3)4;;;;;;;/h;(H2,1,2,3,4);7*1H2/q+2;;;;;;;;/p-2
InChI key
SURQXAFEQWPFPV-UHFFFAOYSA-L
General description
As part of our Emprove® Program, our raw materials are offered with extensive documentation facilitating compliance of your pharma and biopharma product, full supply chain transparency and risk mitigation. Our SAFC® portfolio of high-quality products for biopharmaceutical and pharmaceutical formulation and production withstands strict quality control procedures and is produced according to applicable cGMP guidelines.
Application
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| application(s) liquid formulation | application(s) - | application(s) - | application(s) - |
| agency BP, USP, Ph. Eur. | agency - | agency - | agency - |
| form crystalline, solid | form powder or crystals | form powder or crystals (or granules) | form - |
| density 1.89 g/cm3 at 20 °C | density 1.898 g/mL at 25 °C (lit.) | density - | density 1.898 g/mL at 25 °C (lit.) |
| product line EMPROVE® ESSENTIAL | product line - | product line - | product line BioReagent |
| description cryst., EMPROVE® ESSENTIAL Ph Eur,BP,USP,FCC | description - | description - | description - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Iron(II) sulfate heptahydrate
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Zgodność z GMP dzięki programowi Emprove®
Przyspiesz kwalifikacje, zachowaj zgodność i oszczędzaj czas dzięki Emprove® Dossiers.
Uwaga: zostaniesz przeniesiony do EmproveSuite.com. Twoja nazwa użytkownika i hasło są niezależne od SigmaAldrich.com i mogą się różnić.
Zarejestruj się za darmo i uzyskaj dostęp do Emprove® Dossiers w ciągu kilku minut. Uaktualnij swój plan subskrypcji, aby odblokować zaawansowaną i spersonalizowaną zawartość w Emprove® Suite.
Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Odwiedź stronę pomocy programu Emprove®..
Masz już ten produkt?
Powiązane treści
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 1039630001 | 04027269279691 |
| 1039639025 | 04022536045351 |
| 1039635000 | 04022536045337 |
| 1039631000 | 04022536894720 |
| 1039639026 | 04054839020292 |