Przejdź do
1.02401
Kwas benzoesowy
volumetric standard, secondary reference material for alkalimetry, traceable to NIST Standard Reference Material (SRM) Certipur® Reag. Ph Eur,Reag. USP
Synonim(y):
Kwas fenylomrówkowy, kwas benzenokarboksylowy
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
60 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1130,00 zł
960,50 zł
60 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1180,00 zł
885,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7H6O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
122.12
MDL number:
UNSPSC Code:
41116107
EC Index Number:
200-618-2
NACRES:
NA.24
960,50 zł
Cena katalogowa1130,00 złZaoszczędź 15%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorczeWięcej informacji
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Level
agency
ISO 17025, reag. Ph. Eur., reag. USP
vapor pressure
0.001 hPa ( 20 °C)
product line
Certipur®
form
solid
autoignition temp.
570 °C
potency
1700 mg/kg LD50, oral (Rat), >5000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
technique(s)
titration: suitable
pH
2.5-3.5 (20 °C in H2O, saturated solution)
bp
249 °C/1013 hPa
mp
121-123 °C
transition temp
flash point 121 °C
solubility
2.9 g/L
density
1.321 g/cm3 at 20 °C
bulk density
500 kg/m3
storage temp.
15-25°C
SMILES string
[O-]C(=O)c1ccccc1.[H+]
InChI
1S/C7H6O2/c8-7(9)6-4-2-1-3-5-6/h1-5H,(H,8,9)
InChI key
WPYMKLBDIGXBTP-UHFFFAOYSA-N
General description
Kwas benzoesowy jest wzorcem objętościowym produkowanym w rygorystycznych warunkach i kwalifikowanym z najwyższą możliwą precyzją. Jego ułamek masowy jest określany za pomocą miareczkowania potencjometrycznego i jest kwalifikowany w laboratorium akredytowanym zgodnie z normą DIN EN ISO/IEC 17025.
Odwiedź stronę Certyfikaty ISO i samooceny jakości zakładu, aby uzyskać dostęp do aktualnych certyfikatów akredytacji.
Pobierz swój certyfikat na stronie http://www.sigma-aldrich.com, aby wyświetlić certyfikowane wartości, w tym niepewność i datę wygaśnięcia.
Application
Jest stosowany jako certyfikowany materiał odniesienia (CRM) do oznaczania miana w miareczkowaniu alkalimetrycznym, zgodnie z USP i Ph. Eur.
Features and Benefits
  • Dostępny w postaci stałej w bezpiecznej szklanej butelce zapewniającej stabilność przez cały okres przechowywania do momentu otwarcia.
  • Certyfikowany materiał referencyjny zgodny z normą ISO 17034
  • Materiał o wysokiej czystości identyfikowalny z NIST SRMs
  • Mierzony w laboratorium akredytowanym zgodnie z normą DIN EN ISO/IEC 17025
  • Zgodnie z rozdziałami odczynników USP i Ph. Eur
  • Wysoka jakość zapewniająca dokładne oznaczenia miana
  • Wraz z certyfikatem analizy (CoA)
Packaging
Numery SKU opakowań kończące się na "3" to SmartChemicals z tagiem RFID na etykiecie w celu płynnego przesyłania danych do urządzenia, np. xxxxxx1003 lub xxxxxxx 4003. Więcej informacji na stronie www.sigmaaldrich.com/SmartChemicals.
Legal Information
CERTIPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
181021235333047
technique(s)
titration: suitable
technique(s)
-
technique(s)
titration: suitable
technique(s)
-
product line
Certipur®
product line
-
product line
-
product line
-
solubility
2.9 g/L
solubility
water: soluble (2.9 g/l at 25 °C)
solubility
water: soluble (2.9 g/l at 25 °C)
solubility
water: soluble (2.9 g/l at 25 °C)
potency
1700 mg/kg LD50, oral (Rat), >5000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
potency
-
potency
-
potency
-
storage temp.
15-25°C
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
-
pH
2.5-3.5 (20 °C in H2O, saturated solution)
pH
3-5 (20 °C, 0.1%)
pH
-
pH
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Kwas benzoesowy
pictograms
CorrosionHealth hazard
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Inhalation
target_organs
Lungs
Klasa składowania
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 1
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Określenie miana lub standaryzacja roztworu do miareczkowania jest niezbędna do uzyskania dokładnych i wiarygodnych wyników miareczkowania.
The titer determination or standardization of a titration solution is essential for accurate and reliable titration results.
SmartChemicals enable wireless CoA data transfer, reducing human error in titration experiments.
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
102401006304054839567179
102401006004022536555775