Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 500 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 246,00 zł | |
| 1 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 262,00 zł | |
| 2.5 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 505,00 zł | |
| 25 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2400,00 zł |
Informacje o tej pozycji
246,00 zł
Nazwa produktu
Benzoic acid, meets analytical specification of Ph. Eur., BP, USP, FCC, E210, 99.5-100.5% (alkalimetric)
vapor density
4.21 (vs air)
Quality Segment
vapor pressure
10 mmHg ( 132 °C)
assay
99.5-100.5% (alkalimetric)
form
crystalline
autoignition temp.
1061 °F
quality
meets analytical specification of Ph. Eur., BP, USP, FCC, E210
impurities
oxidisable substances, complies, residual solvents, complies, ≤0.0005% heavy metals (as Pb), ≤0.03% halogen compounds (as Cl), ≤0.7% water (Karl Fischer)
ign. residue
≤0.05% (as SO4)
loss
≤0.5% loss on drying, 3 h (via H2SO4)
pH
3-5 (20 °C, 0.1%)
bp
249 °C (lit.)
mp
121-125 °C (lit.)
solubility
water: soluble (2.9 g/l at 25 °C)
cation traces
As: ≤3 mg/kg, Cu: ≤10 mg/kg, Hg: ≤1 mg/kg, Pb: ≤2 mg/kg, Zn: ≤20 mg/kg
suitability
complies for appearance of solution, complies for reaction against H2SO4
functional group
carboxylic acid, phenyl
SMILES string
OC(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C7H6O2/c8-7(9)6-4-2-1-3-5-6/h1-5H,(H,8,9)
InChI key
WPYMKLBDIGXBTP-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
- paints
- pigments
- varnish
- wetting agents
- aroma compounds
- benzoyl chloride
- benzotrichloride
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay 99.5-100.5% (alkalimetric) | assay ≥99.9% (alkalimetric) | assay - | assay ≥99.5% |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 300 | Quality Level 300, 400 |
| solubility water: soluble (2.9 g/l at 25 °C) | solubility water: soluble (2.9 g/l at 25 °C) | solubility 2.9 g/L | solubility soluble, clear, colorless (95% ethanol, 1gm/3mL) |
| bp 249 °C (lit.) | bp 249 °C (lit.) | bp 249 °C/1013 hPa | bp 132-133 °C/10 mmHg, 249 °C (lit.) |
| mp 121-125 °C (lit.) | mp 121-125 °C (lit.) | mp 121-123 °C | mp 121-125 °C (lit.) |
| form crystalline | form crystalline | form solid | form powder or crystals |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Benzoic acid
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Inhalation
target_organs
Lungs
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 18102-2.5KG-R | 04061833544884 |
| 18102-25KG-R | 04061833544891 |
| 18102-1KG-R | 04061826723357 |
| 18102-500G-R | 04061838755087 |